Przejdź do
G9382
Gelatin from bovine skin
gel strength ~225 g Bloom, Type B
Synonim(y):
Bovine gelatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥95% protein basis (biuret)
Biological source:
bovine skin
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine skin
Quality Segment
type
Type B
assay
≥95% protein basis (biuret)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
Preparation Note
This product is derived from bovine skin. Gelatin is soluble in hot than in cold water. It is practically insoluble in most organic solvents such as alcohol, chloroform, carbon disulfide, carbon tetrachloride, ether, benzene, acetone, and oils. The Bloom number, determined by the Bloom gelometer, is an indication of the strength of a gel formed from a solution of the known concentration. The Bloom number is proportional to the average molecular mass. Bloom numbers of porcine skin Gelatin vary from 90 to 300 g. This product has a gel strength of 225.
Other Notes
Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. Proteins are extracted by boiling the relevant skin, tendons, ligaments, bones, etc. in water. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue. Type B is derived from lime-cured tissue.
Disclaimer
Dry gelatin, when stored in airtight containers at room temperature, will remain unchanged for many years. When heated at 100°C in the presence of air, it swells becomes soft and disintegrates to a carbonaceous mass with evolution of pyridine bases and ammonia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6144G189048722
biological source
bovine skin
biological source
-
biological source
Porcine skin
biological source
Porcine
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
assay
≥95% protein basis (biuret)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, slightly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatin from bovine skin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the bulk density of this product
    1 answer
    1. The bulk density of this product is not determined.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
  3. How to sterilize 2% solution?
    1 answer
    1. This item can be sterilized by autoclaving at 121°C, 15 psi for 30 minutes.
      Helpful?
  4. Which is the molecular weight?
    1 answer
    1. The Bloom number or gel strength of this product is ~225 g Bloom. The average molecular mass of 175-225 g Bloom (Medium Bloom) products is 40,000-50,000 Da. The average molecular mass of 225-325 g Bloom (High Bloom) products is 50,000-100,000 Da. Therefore, this product is expected to have a molecular weight of approximately 50 kDa.
      For more information please view the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/187/614/g6650-et-al-pis-ms.pdf
      Helpful?
  5. Is this made from skin from a cow which was killed for the food chain?
    1 answer
    1. All information that is shared regarding source can be found on a lot-specific Certificate of Origin (CofO, COO) for this product.
      Helpful?
  6. What is Product G9382, Gelatin from bovine skin, soluble in?
    1 answer
    1. Gelatin is soluble in glycerol and acetic acid, and more soluble in hot water than in cold water.  We test the solubility of gelatin in water at 50 mg/mL (with heat).
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is a Bloom number, and how does it correlate with the molecular weight?
    1 answer
    1. The Bloom number is indicative of gel strength. The Bloom number is the amount of pressure, in grams, required to break the surface of a 6.67% gel. The general rule of thumb in regards to an average molecular weight: High Bloom (225-325) = 50,000-100,000; Medium Bloom (175-225) = 40,000-50,000; Low Bloom (50-125) = 20,000-25,000. Product G9382 is a high Bloom preparation of approximately 225 Bloom.
      Helpful?
  9. What is the difference between type A and type B gelatin?
    1 answer
    1. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue whereas Type B gelatin is derived from lime-cured tissue. Type A gelatin has about 78-80 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 7.9-9.0. Type B has 100-115 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 4.7-5.2.
      Helpful?
  10. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  