Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5980,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
797,00 zł
biological source
rabbit liver
Quality Segment
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 40 mg/mL, clear to turbid, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
General description
Application
- Glycogen from rabbit liver has been use as a standard for measurement of the hepatic glycogen content.[1]
- In the1,4-α-D gIucan:orthophosphate α-glucosyl transferase assay, it has been used in the assay mixture.
- It has also been used as a standard for myocardial tissue glycogen analysis.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% dry basis (enzymatic) | assay ≥85% dry basis (enzymatic) | assay - | assay - |
| biological source rabbit liver | biological source bovine liver | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: 40 mg/mL, clear to turbid, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?