Przejdź do
G8770
Growth Hormone Releasing Factor Fragment 1-40 human
≥90% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C194H317N61O63S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4544.03
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GHRH(2691)
Biochem/physiol Actions
Equipotent to GRF (1-44) in stimulating release of somatotropin from anterior pituitary; endogenous peptide originally found in human pancreatic tumor cells, but also seen in hypothalamus
Other Notes
Similar to G 0263, but prepared by Sigma.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)