Przejdź do
G8137
Guanosine 5′-monophosphate, periodate oxidized sodium salt
90-95%
Synonim(y):
Guanosine 5′-monophosphate-2′,3′-dialdehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
90-95%
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)