Przejdź do
G7793
Glycerol Standard Solution
2.5 mg/ml equivalent triolein concentration
Synonim(y):
Triolein Standard Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.26 mg/mL glycerol
storage temp.
2-8°C
Application
The triglyceride and free glycerol kits are for the quantitative determination of glycerol, total triglycerides or free triglycerides.
Other Notes
In addition to kits, the individual reagents and glycerol standard are available separately when fewer reactions are needed.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1458P7306P3869
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
concentration
0.26 mg/mL glycerol
concentration
40 % (w/w) in H2O
concentration
50 % (w/v)
concentration
0.65 mM (phosphorous)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lipid Induced Insulin Resistance
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G7793-5ML04061833643297