Przejdź do
G6897
Gradient-forming devices
total capacity 50 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
total capacity
50 mL
General description
Constructed of two equal-diameter heavy-walled acrylic cylinders secured to an acrylic base. PTFE stopcock between cylinders is closed for filling, then opened. Exit port from mixing chamber is controlled by addition of hose and pinch clamp. Geometry permits use of magnetic stirring bar in mixing chamber.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)