Przejdź do
G6637
β-Galactose Dehydrogenase from Pseudomonas fluorescens
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
D-Galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-837-4
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein (biuret)
Assay:
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
Biological source:
Pseudomonas fluorescens
Recombinant:
expressed in E. coli
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Pseudomonas fluorescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein (biuret)
color
white
suitability
suitable for enzyme test
application(s)
life science and biopharma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Application
β-Galactose Dehydrogenase from Pseudomonas fluorescens has been used for competitive inhibition in lectin histochemistry.[1][2] It has also been used to measure the hydrolysis activity of Haloferax alicantei β-galactosidase on different disaccharides.[3]
Biochem/physiol Actions
β-galactose dehydrogenase catalyzes the oxidation of β-D-galactose to D-galactono-gammalactone.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH approx. 6.0
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-galactose to D-galactonate per min at pH 8.6 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10662046001L2011L1378
Gene Information
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
cow ... LDHA(281274), LDHB(281275)
biological source
Pseudomonas fluorescens
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine muscle
assay
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
assay
-
assay
-
assay
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
specific activity
≥50 units/mg protein (biuret)
specific activity
80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.), ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.)
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥600 units/mg protein
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
suitability
suitable for enzyme test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6637-25UN04061838255808