Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
~95%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.H2O/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13;/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13);1H2
InChI key
KPOAUMIAJAOYLX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Galactosamine 1-phosphate and 3[H]UDP-glucose was used in the generation of radiolabeled UDP-GalNAc in the uridine moiety.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G5134-25MG | 04061832389936 |