Przejdź do
G4626
L-Glutathione oxidized disodium salt
≥98%, suitable for HPLC
Synonim(y):
GSSG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
717,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30N6Na2O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6265389
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutathione oxidized disodium salt, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
ethanol, essentially free
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
InChI key
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
Application
L-Glutathione oxidized disodium salt has been used in 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) (DTNB)/glutathione reductase enzyme recycling method to determine plasma or tissue glutathione levels.[1] It has also been used in NADPH-dependent glutathione disulfide reduction assay.
Biochem/physiol Actions
Oxidized L-glutathione is frequently measured in vivo as an indicator of oxidative stress. Oxidized L-Glutathione may be converted to L-glutathione by various reducing systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4501G2140G6654
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
ethanol, essentially free
impurities
Ethanol, free
impurities
ethanol, essentially free
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, ≤6% ethanol
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G4626-100MG04061835545186
G4626-5G04061833611043
G4626-1G04061835545193
G4626-250MG04061835545209
G4626-500MG04061833271292