Przejdź do
G3915
Gly-Gly
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Synonim(y):
Diglycine, Glycyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
529,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6150,00 zł
4612,50 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-127-8
Beilstein/REAXYS Number:
1765223
MDL number:
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
255-260 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Application
  • Flavor enhancement during the drying of scallop (Patinopecten yessoensis) as revealed by integrated metabolomic and lipidomic analysis.: This study examines the role of Gly-Gly in the flavor enhancement process during the drying of scallops. By using integrated metabolomic and lipidomic analysis, the research identifies key biochemical pathways involved in flavor formation, highlighting the significance of Gly-Gly in the food industry (Wang et al., 2024).
  • A serum metabolomics-based profile in low bone mineral density postmenopausal women.: The research identifies metabolic markers, including Gly-Gly, that are associated with low bone mineral density in postmenopausal women, contributing to the understanding of osteoporosis and potential biomarkers for early diagnosis (Miyamoto et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1002501991199308
USP
USP
1199308
Dyglicyna
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
color
white
color
white
color
white
color
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-Gly
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, we are trying to prepare a 2M solution of glycylglycine for use in our lab. It is having trouble going into solution, do you recommend using heat or a pH change to help it dissolve?
    1 answer
    1. A change in the pH...specifically an increase in the pH...is recommended to help it dissolve. When dissolved in water at 1 Molar, this product will give a solution that has a pH of around 5. Glycyl-glycine has a pKa at 8.2. Assuming that what you need is a Sodium Gly-Gly buffer at around pH 8, try using approximately 0.8 M sodium hydroxide as the solvent. Once the glycyl-glycine is dissolved at 2 M, add additional NaOH as needed to get to the required pH.