Przejdź do
G2171
GW843682X
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-(5,6-Dimethoxy-1H-benzimidazol-1-yl)-3-{[2-(trifluoromethyl)-benzyl]oxy}thiophene-2-carboxamide, GW843682
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1929,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18F3N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1929,50 zł
Cena katalogowa2270,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2ncn(-c3cc(OCc4ccccc4C(F)(F)F)c(s3)C(N)=O)c2cc1OC
InChI
1S/C22H18F3N3O4S/c1-30-16-7-14-15(8-17(16)31-2)28(11-27-14)19-9-18(20(33-19)21(26)29)32-10-12-5-3-4-6-13(12)22(23,24)25/h3-9,11H,10H2,1-2H3,(H2,26,29)
InChI key
JSKUWFIZUALZLX-UHFFFAOYSA-N
Application
GW843682X has been used as a polo-like kinase-1 (PLK1) inhibitor:
  • to study the influence of PLK1 inhibition on Wee1 (G2 check point kinase), cyclin-dependent protein kinase 1 (Cdc2)–Yp15, expression in melanoma cells[1]
  • to determine if PLK1 inhibition decreased the survival of hamartin and tuberin deficient cells[2]
  • to investigate if inhibitors of PLK1 and aurora kinases have a synergistic antimitotic impact in HeLa cells[3]
Biochem/physiol Actions
GW843682X is a polo-like kinase-1 (PLK1) and polo-like kinase-3 (PLK3) inhibitor with nanomolar activity. It shows potent inhibition of proliferation of a wide variety of tumor cell lines.
GW843682X is an anti-cancer compound.[4] It can improve the ability of vincristine to promote growth arrest and apoptosis in leukemia cells. GW843682X is capable of disturbing the formation of spindles and terminate mitoses in lung adenocarcinoma cells.[5]
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1912SML2809SML2825
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)