Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
681,00 zł
Nazwa produktu
Glybenclamide, ≥99% (HPLC)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNH2(3757), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767)
rat ... Kcnj1(24521)
Application
- as a positive control oral hypoglycemic drug to study the hypoglycemic effects of Chlorella in streptozotocin-induced diabetic mice
- as a K+ATP channel antagonist in canine with induced acute hypoxia
- as an inhibitor of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel in fetal distal lung epithelial (FDLE) cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility ethanol: 2 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNH2(3757), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) |
| originator Roche | originator - | originator - | originator - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G0639-5G | 04061833624098 |
| G0639-10G | 04061833624081 |