Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
553,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
contains
≥15 mM sodium azide as preservative
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:160, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:160, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:80 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:400, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:400, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate TRITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?