Przejdź do
F9677
Felodipine
L-type calcium channel blocker, solid
Synonim(y):
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Felodipine, solid
form
solid
Quality Level
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
InChI key
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Felodipine is a dihydropyridine derivative. It has diuretic properties. Felodipine has high vascular selectivity. It is used to treat hypertension. Felodipine regulates chronic stable angina.
Biochem/physiol Actions
L-type calcium channel blocker
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F00300001269389BP777
Felodipine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0030000
Felodipine
Felodipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269389
Felodipine
Felodipine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP777
Felodipine
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruixin Ma et al.
Journal of hypertension, 30(1), 210-216 (2011-12-03)
To evaluate the impact of felodipine with irbesartan on sexual function compared with felodipine with metoprolol in hypertensive women. This was a prospective, randomized, parallel, active-controlled, open-label study (ClinicalTrials.org: NCT01238705) in 160 women (18-60 years) with mild or moderate hypertension
Morten Schmidt et al.
European journal of clinical investigation, 42(3), 266-274 (2011-08-13)
The CYP3A4 inhibition by calcium channel blockers (CCBs) may attenuate the effectiveness of clopidogrel. Using time-varying drug exposure ascertainment, we examined whether CCB use modified the association between clopidogrel use and major adverse cardiovascular events (MACE) after coronary stent implantation.
Haiyan Li et al.
International journal of pharmaceutics, 427(2), 270-275 (2012-03-01)
Tomographic imaging techniques are attractive tools for the visualization of the internal structural characteristics of pharmaceutical solid dosage forms. In this paper, the internal structure of the tablet core for a monolith osmotic drug delivery system, felodipine sustained-release tablet, was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F9677-25MG04061832961668
F9677-5MG04061832961675