Przejdź do
F7932
Famciclovir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)-1,3-propanediol diacetate ester, BRL 42810
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1147,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1147,50 zł
Cena katalogowa1350,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(C)=O
InChI
1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
InChI key
GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Famciclovir is used in herpes virus infections and hepatitis B drug development research. It may be used as a reference compound. Famciclovir may be used to study the factors that control its conversion into penciclovir and other metabolites.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Famciclovir is an Antiviral; Guanine analog used to treat herpesvirus infections.
Famciclovir is an antiretroviral guanosine analog used to treat herpesvirus infections and hepatitis B. Famciclovir is rapidly converted to penciclovir. Viral thymidine kinase phosphorylates penciclovir to a monophosphate form that celular kinases convert in turn to penciclovir triphosphate. Penciclovir triphosphate competitively inhibits viral DNA polymerase and thus viral replication. Prolonged administration can lead to resistance; it is often manifested as selection of pre-existing resistant strains with mutations in the reverse transcriptase domain of the DNA polymerase gene.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1269152PHR16961269174
Famciclovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269152
Famciclovir
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famciclovir
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F7932-50MG04061833234457
F7932-10MG04061833234440