Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 116 kDa
species reactivity
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using methanol/acetone fixed cultured bovine MDBK cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information mouse ... Vcl(22330) | Gene Information human ... VCL(7414) |
| clone hVIN-1, monoclonal | clone hVIN-1, monoclonal | clone VIN-11-5, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey | species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey | species reactivity human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog | species reactivity rat, human, mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F7053-200UL | 04061833619278 |