Przejdź do
F7001
5-Fluorotryptamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11FN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.67
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
220-307-5
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt F7001, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChI key
YZAWADGJXKCLTI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS008022860255737054
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F7001-250MG04061833284834
F7001-500MG04061832534725