The amount of iron in this product is not determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
Informacje o tej pozycji
852,00 zł
biological source
human spleen
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
type
Type V
form
liquid
packaging
vial of 2 μg
concentration
10 μg/mL in 0.15 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8.0, containing 0.1% sodium azide
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FTH1(2495), FTL(2512)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human spleen | biological source horse spleen | biological source human liver | biological source rabbit |
| concentration 10 μg/mL in 0.15 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8.0, containing 0.1% sodium azide | concentration 10 mg/mL in 0.15 M NaCl | concentration 10 μg/mL | concentration 0.5 mg/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... FTH1(2495), FTL(2512) | Gene Information horse ... FTL(100051593) | Gene Information human ... FTH1(2495), FTL(2512), FTMT(94033) | Gene Information human ... FTL(2512) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, what is the loading factor of this product? Thank you.
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the volume of the ferritin solution in the vial?
1 answer-
The product is supplied as a vial of 2 μg. There is 200 μL of a 10 μg/mL solution in the vial.