Przejdź do
F6760
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Powder
Synonim(y):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N2Cl · C10H7O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.88
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Colour Index Number:
37085
Nazwa produktu
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt,
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
InChI key
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt has been used for tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining in tissue sections. It has been used as a chromogen in APAAP (alkaline phosphatase-anti-alkaline phosphatase) procedure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
368881F2256F0500
suitability
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
white to light yellow
color
-
color
faint yellow to yellow
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gamma interferon treatment in vivo provokes accumulation of activated monocytes in the venous circulation of rats.
Steiniger B et al.
The American Journal of Pathology, 136, 967-967 (1990)
B Steiniger et al.
The American journal of pathology, 136(4), 967-978 (1990-04-01)
Activated monocytes forming intravascular clumps in the veins of most organs appeared in LEW rats after a 3-day intravenous treatment with recombinant rat gamma interferon. Phenotyping in situ and in cytospot preparations of perfusates revealed that the cells coexpressed the
Narita L Leong et al.
PloS one, 7(4), e35980-e35980 (2012-05-05)
Functional loads on an organ induce tissue adaptations by converting mechanical energy into chemical energy at a cell-level. The transducing capacity of cells alters physico-chemical properties of tissues, developing a positive feedback commonly recognized as the form-function relationship. In this
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F6760-5G04061833618851
F6760-1G04061833618844