Przejdź do
F5428
Fiske-Subbarow reducer
Synonim(y):
Fiske-Subbarow Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Application
For the determination of inorganic phosphorous.
Preparation Note
Formulation of 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, sodium sulfite, and sodium bisulfite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
463452151721516
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fiske-Subbarow reducer
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)