Przejdź do
F5126
m-Fluoro-DL-phenylalanine
≥98%
Synonim(y):
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
220-104-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2939807
Nazwa produktu
m-Fluoro-DL-phenylalanine,
assay
≥98%
form
powder
color
white to off-white
mp
240-250 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
m-Fluoro-DL-phenylalanine, a toxic antimetabolite, is a racemic mixture of a substituted (halogenated) benzoyl D and L phenylalanine with potential use in antiviral and antimicrobial drug development.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F5126-5G04061832423258