Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł 688,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
428,00 zł
Quality Segment
biological source
non-animal source
type
Type 400
form
powder, spray-dried
optical activity
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
tissue culture: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Sigma tests the solubility of Ficoll 400 at 1 g in 10 ml of deionized water yielding a clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution. Ficoll is stable in alkaline and neutral solutions. At pH values below 3, it is rapidly hydrolyzed, particularly at elevated temperatures. Ficoll can be sterilized by autoclaving at a neutral pH, at 110oC for 30 minutes. Strong oxidizing and reducing agents are to be avoided.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
| suitability suitable for component for culture media | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder, spray-dried | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?