Przejdź do
F3885
Fetal Bovine Serum
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonim(y):
GI FBS, GI FCS, GI Fetal Bovine Sera, GI Fetal Bovine Serum, Gamma Irradiated Fetal Calf Sera, FBS, FCS, sera, serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 220,00 zł
24 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167 480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
5690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Classic
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Prepared by exposure to a 60Co source.
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12107CF3297F9423
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
origin
Australia origin
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated
sterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Bovine Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Chroń swoją inwestycję dzięki najlepszym praktykom przechowywania i rozmrażania FBS i innych surowic. Próbki FBS do walidacji w protokole hodowli komórkowej.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Produkty
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Shabir Ahmad Lone et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 131-131 (2020-05-01)
The global prevalence of fungal diseases is increasing rapidly, which affects more than a billion people every year with significant mortality rate. On the other hand, the development of new drugs to treat these fungal infections is slow, while the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F3885-3L04061837034695
F3885-6X500ML04061837034701
F3885-1L04061837034671
F3885-500ML04061833617311
F3885-24X500ML04061837034688
F3885-100ML04061837034664