Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 916,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł 2830,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.13
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
viscous liquid
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
6-Fluoromevalonate, ≥90% (GC), viscous liquid
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid
color
yellow tint
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CF)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H9FO3/c7-4-6(9)1-2-10-5(8)3-6/h9H,1-4H2
InChI key
DPPMVKMESJJAJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Fluoromevalonate has been used as a mevalonate pyrophosphate decarboxylase inhibitor:
- to study the effect of mevalonate pathway inhibition on patient-derived brain tumor-initiating cells (BTICs) growth and self-renewal
- to study its effect on induction of trained immunity by β-glucan in monocytes
- to determine the effect of the mevalonate pathway (MVP) on ADP-ribosylation factor 6 (ARF6) activation
Biochem/physiol Actions
Mevalonate-pyrophosphate decarboxylase inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form viscous liquid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color yellow tint | color white to beige | color off-white | color white to beige |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F2929-25MG | 04061838063724 |
| F2929-5MG | 04061838063748 |