Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2250,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Sf21 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.1-0.4 mg per mL
mol wt
31 kDa
packaging
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FST(10468)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in NSO cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F1175-25UG | 04061833611753 |