Przejdź do
F1051
Fetal Bovine Serum
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fetal Bovine Serum
Synonim(y):
Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Canada origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Produkt F1051 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Canada origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
FBS blocks reactive oxygen species generation, which otherwise is not eliminated in serum-free media (SFM) systems.[1] It also protects cells from oxidative damage and apoptosis.[2]
Fetal bovine serum is the main component present in almost all media used for the culture of animal cells. It provides serum additives to the cell culture medium, which is essential for supporting growth of a variety of cell types. It is rich in growth factors and protein but low in γ-globulin content.[3][4]
Application
FBS sourced from Canada is used in a broad range of cell culture applications. FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factors to cells in culture. It was used as a supplement for different cell cultures.[5][6][7]
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Bovine Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Chroń swoją inwestycję dzięki najlepszym praktykom przechowywania i rozmrażania FBS i innych surowic. Próbki FBS do walidacji w protokole hodowli komórkowej.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Produkty
Wapń jest jonowo stabilnym dwuwartościowym kationem o ważnych korzystnych i toksycznych właściwościach w hodowli komórkowej. Jest składnikiem szerokiej gamy pożywek do hodowli komórkowych.
Zapoznaj się z podstawami stosowania płodowej surowicy bydlęcej (lub cielęcej) do hodowli komórek oraz z tym, jak pozyskiwanie i przepisy wpływają na cenę surowic do testów komórkowych.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Irza Sukmana et al.
Biomaterials, 31(19), 5091-5099 (2010-03-30)
In the present study, polymer monofilaments were embedded in fibrin seeded with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) to guide HUVEC attachment and migration in order to form oriented vessel-like structures between adjacent monofilaments. Histology and fluorescent fibrin experiments confirmed
Thomas Sanderson et al.
European journal of pharmacology, 593(1-3), 92-98 (2008-07-22)
Certain lactone-containing secondary plant metabolites display potent biological effects, including anti-tumor activities. This is of particular interest as these compounds appear effective against hormone-dependent cancers, such as those of breast and prostate, of which the incidence is on the rise.
Megha S Even et al.
Trends in biotechnology, 24(3), 105-108 (2006-01-24)
Despite considerable progress in the development of cell culture techniques, including the development of the serum- and protein-free media that now routinely support hybridoma and mammalian cell growth, fetal bovine serum (FBS) supplemented media are still commonly used: a practice
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F1051-6X500ML04061833611593
F1051-100ML04061833611579
F1051-500ML04061833611586
Questions
  1. Do this FBS need heat inactivation?
    1 answer
    1. This product is not heat inactivated. Please see the link below to review heat inactivated Fetal Bovine Serum product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/heat-inactivated-fetal-bovine-serum?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=heat-inactivated%20Fetal%20Bovine%20Serum&type=product
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review