Przejdź do
F0894
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
Synonim(y):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea, pack of 1
Feature:
without cap
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 1 ea, pack of 1
H
28.5 cm
base diam.
16 cm
capacity
2000 mL
volume
2,000 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0769F0527F0152
material
beaded neck neck, glass flask, borosilicate glass
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
beaded neck translucent polycarbonate flask, transparent polycarbonate
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
2000 mL
capacity
-
capacity
2,000 mL
capacity
-
feature
without cap
feature
without cap
feature
graduations 200 mL, without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
case of 2
packaging
case of 4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F0894-1EA04061826744567