Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 85,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 4923601002
Feature:
6 x mechanical pipette, allows Reference® 2 Pipettors to be mounted on previous carousel stand versions
Material:
plastic
85,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic
feature
6 x mechanical pipette, allows Reference® 2 Pipettors to be mounted on previous carousel stand versions
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4923601002
General description
Pipety Eppendorf Reference 2 z karuzelą i epT.I.P.S.
Application
Obsługa cieczy
Features and Benefits
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną o wyjątkowej precyzji i dokładności - obsługiwana jednym przyciskiem
- Dzięki innowacyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku, Reference 2 umożliwia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku i aktywnej redukcji aerozolu. Wyraźne haptyczne sprzężenie zwrotne pomaga uniknąć przypadkowego wysunięcia końcówki.
- Sprężynowe stożki końcówek poprawiają powtarzalność i ergonomię między użytkownikami, zmniejszając siłę mocowania końcówki.
- Unikalna gładka powierzchnia i pełna autoklawowalność gwarantują skuteczne odkażanie - co czyni ją idealnym towarzyszem podczas pracy w sterylnych warunkach.
- Tymczasowa regulacja umożliwia łatwe dostosowanie pipety Reference 2 do najdokładniejszego pipetowania różnych cieczy lub w zmieniających się warunkach zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji.
- Dostępne jako pipety jednokanałowe o stałej lub zmiennej objętości oraz pipety 8- i 12-kanałowe.
- Warianty wielokanałowe Reference 2 oferują wysoką elastyczność, w tym sprężynowy stożek końcówki, który można opcjonalnie włączać/wyłączać.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Reference is a registered trademark of Eppendorf SE
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material plastic | material - | material - | material - |
| feature 6 x mechanical pipette, allows Reference® 2 Pipettors to be mounted on previous carousel stand versions | feature for charger carousel (EP4880000026) | feature for 1 Eppendorf Multipette® or Repeater™ M4 | feature for one Eppendorf Xplorer® or Eppendorf Xplorer® plus |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 4923601002 | manufacturer/tradename Eppendorf® 4880601003 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 3116000147 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 3116000120 (Global) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Pipety referencyjne 2 z karuzelą i epT.I.P.S.®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EP4923601002 | 04065270495716 |
| EP4923601002-1EA | 04061835083428 |