Przejdź do
EMU173301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fam214a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCCTCATTTTGCTTTTCAAGGACATCAAAAGAACGTGTTCATCAACTTCTGATTAAGAATAAGGACAGCTCTGAGGGCTGTTTGATATGGTAGTGGTTTAGGAGTGAGGACTTCTTTGATGTGAGTTTGATTCCAAGGAATTGTACAGCAGGTATTGGCGCGTTTGGAAGGAAGGACTAGACAACAGCACTCATCCAAATCTGGGGTTTCAGGATTGGAAATAGTGATTTATCCACCGAGGTGGATTTACAAGAACCTATGCAAATATATATATATGAAAATTGTTATTTTCATATATATGCATATTATACATATATATTTCAAAGTGATTAGAAATACAACTTGTCTAGAACAATACAGCTTTTGGTCATAATAGCTATTAAAATATACTAGGGAGGAGTAGGAGACAGCTATATTTAATTTCAGACTTCAAATTAGTCTTGAATGCTTTACTGTTAAGTAAAATAGGTTTGTGGTTAATGCCTGCTGAAGTGTCATCGAGTGCATCG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... FAM214A(235493)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU053321EMU201961EMU011021
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCCTCATTTTGCTTTTCAAGGACATCAAAAGAACGTGTTCATCAACTTCTGATTAAGAATAAGGACAGCTCTGAGGGCTGTTTGATATGGTAGTGGTTTAGGAGTGAGGACTTCTTTGATGTGAGTTTGATTCCAAGGAATTGTACAGCAGGTATTGGCGCGTTTGGAAGGAAGGACTAGACAACAGCACTCATCCAAATCTGGGGTTTCAGGATTGGAAATAGTGATTTATCCACCGAGGTGGATTTACAAGAACCTATGCAAATATATATATATGAAAATTGTTATTTTCATATATATGCATATTATACATATATATTTCAAAGTGATTAGAAATACAACTTGTCTAGAACAATACAGCTTTTGGTCATAATAGCTATTAAAATATACTAGGGAGGAGTAGGAGACAGCTATATTTAATTTCAGACTTCAAATTAGTCTTGAATGCTTTACTGTTAAGTAAAATAGGTTTGTGGTTAATGCCTGCTGAAGTGTCATCGAGTGCATCG
esiRNA cDNA target sequence
CACTTGACTCTGCCAGTGGAAGTGTCGTTCTACAGTGTTTCCGATGATAATGCTCCCTCGCCTTACATGGGTGTGATTACTTTAGAGTCCCTTGGTAAAAGGGGTTATCGAGTACCTCCTTCAGGAACGATACAAGTGACCTTATTCAATCCCAATAAGACTGTGGTGAAGATGTTTGTAGTCGTGTATGACCTACGAGGTATGCCAGCCAATCACCAGACATTCCTGAGACAGAGGACGTTCTCAGTTCCTGTTAAACAAGAGATGAAGAGAAGTATTAACAAAGAGAACGTCCAGCACACGGCACAGTTACTACGCTACCTCATACACCTGAGGTTCCAGAGTTCTAAATCTGGAAAGATCTACCTCCATAGAGATGTCCGGCTCCTGTTCTCTAGAAAGTCCATGGAGGTCGATAGCGGTGCTGCGTATGAACTCAAATCCTACACTGAGTCGCCAACA
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGAAACTGAAATGGCTTGAACATCTGAATAGCTCCTGGATCACAGAGGACAGTGAATCTATTGCTACAAGAGAGGGAGTTACCGTTTTGTATTCTAAACTGATCAGCAATAAGGAAGTAGTACCTTTGCCTCAACAGGTTTTATGCCTCAAAGGACCACAGTTGCCTGATTTTGAACGTGAGTCTCTTTCAAGTGATGAGCAGGACCATTATTTGGATGCCCTTCTTAGCAGCCAGCTAGCACTAGCAAAGATGGTATGTTCAGATTCTCCATTTGCTGGGGCGCTAAGAAAACGACTGCTTGTACTCCAACGTGTCTTTTATGCACTTTCTAATAAGTACCATGACAAAGGCAAAGTGAAACAGCAGCAGCATTCTCCGGAGAGCAGCTCTGGTTCAGCAGATGTCCATTCTGTCAGTGAACGCCCCCGGTCAAGCACTGATGCACTTATAGAAATGGGTGTCCGAACTGGTCTAAGTTTGTTATTTGCACTTCTGAGACAGAGTTGGA
esiRNA cDNA target sequence
GAGTTCCGGAGGAAGGTGATGAAGGATCGGGACCTGCTGGTTGTGGCCCATGATCTGATCCGGAAGATGTCACCTCGCACAGGCGACACCAAGCCCAACTTCTTCCAGGATTGCCTGATGGAGGTGTTTGACAGCTTGGAGCAGCACATTCAGAACCCGGTGGTGCTGCGGTCCATCCTCAGCCTGATGGACAGGGGCACCATGGTGCTGACCACCAACTACGACAACCTGCTGGAGATCTTCGGGCAGCAGCAGAGCAAGCCCATGGAGTCCTTGGACTTGAAGGATAAGACGAAGGTTCTTCAGTGGGCAAGAGGCCATATTAAGTATGGAGTTCTTCATATTCATGGTTTGTACACGGACCCCTGTGGGATGGTGCTGGATCCATCGGGCTATAAAGATGTCACTCAAGATCCGGAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... FAM214A(235493)
Gene Information
mouse ... BC031353(235493)
Gene Information
mouse ... HERC1(235439), Herc1(235439)
Gene Information
mouse ... FAM118A(73225), Fam118a(73225)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)