Przejdź do
EMU162201
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp11b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTACAGATAAAACTGGAACACTGACAGAAAATGAGATGCAGTTTCGAGAATGTTCAATTAATGGCCTGAAATACCAAGAAATCAATGGTAAACTTGTACCTGAAGGACCAAGCCCAGACTCCACAGAAGGAGAAGTGCCTTTCCTTGGTAGTTTATCCCATCTCAGCAACTCAGCCCATCTCACAGCCACTTCTCTTAGAACCAGTCCTGAAAGTGAAACTGAGCTAATCAAAGAACACGATCTGTTCTTTAAAGCAGTCAGTCTTTGCCATACTGTACAGATCAGCAATGTTCAAACTGACGGCATCGGGGATGGTCCCTGGCAGCCCAACCTGGCACCTGCACAGCTGGAGTACTATGCATCTTCACCAGATGAAAAGGCTCTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU068601EMU088711EMU063341
esiRNA cDNA target sequence
TTACAGATAAAACTGGAACACTGACAGAAAATGAGATGCAGTTTCGAGAATGTTCAATTAATGGCCTGAAATACCAAGAAATCAATGGTAAACTTGTACCTGAAGGACCAAGCCCAGACTCCACAGAAGGAGAAGTGCCTTTCCTTGGTAGTTTATCCCATCTCAGCAACTCAGCCCATCTCACAGCCACTTCTCTTAGAACCAGTCCTGAAAGTGAAACTGAGCTAATCAAAGAACACGATCTGTTCTTTAAAGCAGTCAGTCTTTGCCATACTGTACAGATCAGCAATGTTCAAACTGACGGCATCGGGGATGGTCCCTGGCAGCCCAACCTGGCACCTGCACAGCTGGAGTACTATGCATCTTCACCAGATGAAAAGGCTCTG
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGCCCTGCATCATTATCAAGCTCAACCGAGTGTTGGGCTTCAAACCGAAGCCTCCCAAGAATGAATCCTTGGAGACTTACCCACTGATGATGAAGTATAATCCAAATGTCCTGCCTGTTCAGTGCACTGGCAAGAGAGATGAAGATAAGGATAAAGTCGGGAACATAGAGTACTTTGGGATGGGCGGATACTACGGCTTCCCTCTGCAGTATTATCCCTACTACGGCAAACTCCTGCAGCCCAAGTACCTGCAGCCCCTGCTGGCCGTGCAGTTCACCAACCTCACCGTGGACACTGAAATCCGCGTCGAGTGTAAGGCGTATGGTGAGAACATTGGGTACAGTGAGAAAGACCGTTTTCAGGGACGCTTTGATGTAAAAATTGAAATTAAGAGCTGATCACAAGCACAAATCTTTCCC
esiRNA cDNA target sequence
TTGAAAATGCAAAGCGAGTGAGGAAAGAAAGTGAAAAAATCAAGGTTGGTGATGTAGTAGAAGTACAGGCAAATGAAACCTTTCCCTGTGATCTTATACTTCTGTCATCCTGCACAACTGATGGAACCTGTTATGTCACTACAGCCAGTCTTGATGGTGAATCTAATTGCAAGACACATTATGCAGTACGAGATACCATTGCACTGTGTACAGCCGAATCCATTGATAATCTCCGAGCAACAATTGAATGTGAGCAGCCTCAACCTGATCTCTACAGGTTTGTTGGGCGAATCAGTATCTATAGTAATAGTATTGAGGCTGTTGCCAGGTCTTTGGGACCTGAAAATCTTTTGCTGAAAGGAGCCACACTTAAAAATACCAAGAAGATATATGGAGTTGCTGTTTACACTGGGATGGAAACCAAAATGGCTTTGAACTACCAAGGGAAATCTCAGAAATGTTCTGCTGTTGAAAAATCTATTAATGCCTTCTTGATTGTTTATTTATTTATCTTACTGACCAAAGCTGCAGTATGCA
esiRNA cDNA target sequence
TCAGCCTGCAGAAACAAGTGTCTGTGCTCAGGCAGAACCAGGTGGAGTTTGAGGGCCTCAAGCATGAAATCAAGCGCCTGGAGGAGGAGACAGAGTACCTCAACAGCCAGCTAGAGGATGCCATCCGGCTTAAGGAGATCTCTGAACGGCAGTTGGAGGAGGCGCTGGAGACACTGAAGACAGAGCGGGAGCAGAAGAACAACCTGCGCAAGGAGTTGTCGCACTACATGAGCATCAACGATTCCTTCTATACCAGCCACCTGCAGGTCTCCTTAGATGGCCTCAAGTTCAGTGATGATACTGTCACCGCAGAGCCCAACAATGACGCCGAAGCCCTGGTCAATGGCTTTGAGCACAGTGGCTTGGTCAAATCATCCTTGGACAACAAGACATCCACACCCAGGAAG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037400
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026576
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000062949
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037933
Gene Information
mouse ... ATP11B(76295), Atp11b(76295)
Gene Information
mouse ... ATP1B1(11931), Atp1b1(11931)
Gene Information
mouse ... ATP11C(320940), Atp11c(320940)
Gene Information
mouse ... BICD2(76895), Bicd2(76895)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_029570
NCBI accession no.
NM_009721
NCBI accession no.
NM_001037863
NCBI accession no.
NM_001039179
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU162201-50UG04061828737772
EMU162201-20UG04061828788972