Przejdź do
EMU154331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp36l2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCTTGTGAAAAGTATACATTGAGGATGTTGTCCATACTGTATTTATCGAGTATGATGAAAGCAATAGATATATATTCTTTTATTATGTTAAATTATAATTGCCATTATTAATCGGCAAAATGTGGAGTGTGTTCTTTTCACAGTAATATATGCCTTTTGTAACTTCACTTGGTTATTTTATTGTAAATGAGTAAGAAAAATCTTAATTTAAGAGATTGTATGTAATATTTATTTCATTAATTTCTTTCCTTGTTTACGTAAATTTCGAAAGATCGCATGAAGAAACCATGCAATCTTGATGCTGTGGAAGTGGTTTGAGGAACATTTTGAGGTTTTCTTAGAATGTATAATGGTTGTAGCCCATCCAACTTTAAAGAGAGAAAGGTGAGACTGCAGTCAGGCTCACGTGTGGCTTGCTTCTCTACATCCAGCTTTATAAACCACCAGCTCTACTGTGACATTGATTATAGAGACATGTAGCAATAATGGGGGAAATGGTCTCAGTGCCT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU212001EMU036721EMU072991
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045817
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028799
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031823
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038871
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ZFP36L2(12193), Zfp36l2(12193)
Gene Information
mouse ... ZFP362(230761), Zfp362(230761)
Gene Information
mouse ... ZDHHC7(102193), Zdhhc7(102193)
Gene Information
mouse ... BPGM(12183), Bpgm(12183)
esiRNA cDNA target sequence
ATCTTGTGAAAAGTATACATTGAGGATGTTGTCCATACTGTATTTATCGAGTATGATGAAAGCAATAGATATATATTCTTTTATTATGTTAAATTATAATTGCCATTATTAATCGGCAAAATGTGGAGTGTGTTCTTTTCACAGTAATATATGCCTTTTGTAACTTCACTTGGTTATTTTATTGTAAATGAGTAAGAAAAATCTTAATTTAAGAGATTGTATGTAATATTTATTTCATTAATTTCTTTCCTTGTTTACGTAAATTTCGAAAGATCGCATGAAGAAACCATGCAATCTTGATGCTGTGGAAGTGGTTTGAGGAACATTTTGAGGTTTTCTTAGAATGTATAATGGTTGTAGCCCATCCAACTTTAAAGAGAGAAAGGTGAGACTGCAGTCAGGCTCACGTGTGGCTTGCTTCTCTACATCCAGCTTTATAAACCACCAGCTCTACTGTGACATTGATTATAGAGACATGTAGCAATAATGGGGGAAATGGTCTCAGTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGAATTTCTTCCAGAAGGGTACAGTGCCCAGGGAGGGGTTGTCCTTCTCGACACAGATGAGGACTCCCCAACCCAGACCCCAGGCCCTGCGGCAGGGATAGGAGCCTCCAAAGGAGGACCCAGGAGCAGACCCTGCCCCCAGCCCCCCAAGACATATCCCAATCCGAAAGCCATGCGTGTCCGTGTATATAGGAACTATGTACAGAACCCAGAGAAGCCCCCTTCCACATCACCCCCAGAGAAGAAAACTAGACAAAACTCATCTATATATTCTGTACCTGGAGTCCGTTTGAATATTAACTGTGTTATTTTTATACACTTTTTAAGCCTTAACTCGCCATTGATTTACCAGTTTAACGTTTCCTGGGGTTTCTTTTCCACTGGGAGGGGGGGTCTCAGCCCCCCACCCCCACCCCTTTGTTTGACTTGCGTCGTCTGATACTCCGTATTGTAGCTTTTGTCCGCATGTTACTACCCTGTAAATATGCTGTTCCAATACTGTTAACA
esiRNA cDNA target sequence
GCAGACTTCGTGGTGACCTTTGTCATGCTGCTGCCTTCCAAAGACTTCTGGTACTCCGTGGTGAACGGAGTCCTCTTCAACTGCTTGGCGGTGCTCGCGCTGTCCTCCCACCTGAGAACCATGCTCACTGACCCGGGTGCTGTCCCCAAAGGCAACGCCACGAAGGAGTACATGGAGAGCTTGCAGCTGAAGCCAGGCGAGGTGATCTACAAGTGCCCCAAGTGTTGCTGCATCAAGCCGGAACGTGCCCACCACTGCAGTATTTGCAAGAGATGCATTCGAAAGATGGACCATCACTGCCCGTGGGTGAACAACTGCGTCGGGGAGAAGAATCAGAGGTTCTTCGTGCTTTTCACCATGTACATAGCTCTGTCTTCGGTTCATGCTCTGATTCTCTGTGGGCTTCAGTTCATCTCCTGCGTCCGAGGGCAGTGGACAGAGTGCAGCGACTTCTCTCCTCCCATAACTGTAATCCTGTTGGTCTTCCTGTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
AGGGCCAATGGAATAAGGAGAACCGATTCTGTAGTTGGGTGGACCAGAAACTTAACAACGACGGACTGGAGGAGGCTCGGAACTGTGGGAGGCAGCTCAAAGCTCTCAACTTCGAGTTTGATCTTGTCTTCACATCCATCCTTAACAGGTCCATTCACACAGCCTGGCTGATCCTGGAAGAGCTGGGGCAGGAGTGGGTGCCTGTGGAGAGCTCCTGGCGTCTGAATGAGCGTCACTATGGAGCCTTGATTGGCCTCAACAGGGAGAAAATGGCTTTGAATCATGGTGAAGAGCAGGTAAGGCTCTGGAGGAGAAGCTACAACGTGACCCCACCTCCTATAGAGGAGTCTCATCCCTACTTCCACGAGATCTACAGTGACCGGAGGTACAAAGTGTGCGATGTGCCCTTGGATCAACTGCCACGTTCAGAAAGCT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU154331-20UG04061828770465
EMU154331-50UG04061828719310