Przejdź do
EMU094571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc8a3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105324
EC Number:
231-791-2
NACRES:
NA.51
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACCGATTCATGGCATCTATTGAAGTCATTACTTCCCAAGAGAGGGAAGTGACCATCAAGAAGCCCAATGGAGAGACCAGCACAACTACAATTCGGGTATGGAATGAAACTGTCTCCAATCTGACCCTGATGGCCCTGGGCTCTTCTGCTCCAGAGATTCTCCTGTCTTTAATTGAGGTGTGTGGTCACGGGTTCATTGCTGGTGATCTGGGACCATCTACCATCGTTGGCAGTGCAGCCTTCAACATGTTCATCATCATTGGCATCTGTGTCTATGTGATCCCAGATGGGGAGACTCGAAAGATCAAGCACCTGCGAGTCTTCTTCGTCACGGCTGCTTGGAGCATCTTCGCCTACATTTGGCTCTATATGATCCTGGCAGTCTTCTCTCCTGGTGTGGTCCAGGTTTGGGAAGGCCTCCTTAC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... SLC8A3(110893)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU094251EMU202391EMU010331
Ensembl | human accession no.
ENSMUSG00000053302
Ensembl | human accession no.
ENSMUSG00000063902
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
TGACCGATTCATGGCATCTATTGAAGTCATTACTTCCCAAGAGAGGGAAGTGACCATCAAGAAGCCCAATGGAGAGACCAGCACAACTACAATTCGGGTATGGAATGAAACTGTCTCCAATCTGACCCTGATGGCCCTGGGCTCTTCTGCTCCAGAGATTCTCCTGTCTTTAATTGAGGTGTGTGGTCACGGGTTCATTGCTGGTGATCTGGGACCATCTACCATCGTTGGCAGTGCAGCCTTCAACATGTTCATCATCATTGGCATCTGTGTCTATGTGATCCCAGATGGGGAGACTCGAAAGATCAAGCACCTGCGAGTCTTCTTCGTCACGGCTGCTTGGAGCATCTTCGCCTACATTTGGCTCTATATGATCCTGGCAGTCTTCTCTCCTGGTGTGGTCCAGGTTTGGGAAGGCCTCCTTAC
esiRNA cDNA target sequence
ACCCAGAGGGGGAGATCTAATGGCTTATGACAGAAGAGGAAGGCCTGGAGACCGCTATGATGGCATGGTTGGGTTCAGTGCTGATGAAACTTGGGATTCTGCAATTGACACATGGAGCCCATCAGAATGGCAAATGGCTTATGAACCACAGGGTGGTTCTGGATATGACTATTCTTATGCAGGGGGCCGTGGCTCATATGGTGATCTTGGCGGACCTATTATCACTACACAAGTAACTATTCCCAAAGATTTGGCTGGATCTATTATTGGCAAAGGTGGTCAGCGGATTAAACAAATTCGTCATGAATCTGGAGCATCAATCAAAATTGATGAACCTTTAGAAGGATCTGAAGATCGGATCATTACCATTACAGGAACACAGGACCAGATACAGAACGCACAGTATTTGCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TTGAAATCATCGCAGAAGGATAAAGTTCGTCAGTTTATGATCTTCACACAATCTAGTGAGAAAACTGCAGTAAGTTGTCTTTCTCAAAATGACTGGAAGTTAGATGTTGCAACAGATAATTTTTTTCAAAATCCAGAACTTTATATACGGGAGAGTGTAAAAGGATCGTTGGACAGGAAGAAGTTAGAGCAACTGTACACTAGATACAAAGACCCTCAGGATGAAAATAAAATTGGAATAGATGGTATACAGCAGTTCTGTGATGATCTGGCCCTCGATCCAGCCAGCATCAGTGTGTTGATCATTGCATGGAAGTTCAGGGCGGCCACACAGTGCGAGTTCTCCAAACAGGAGTTCATGGA
esiRNA cDNA target sequence
CACACCTGACCTTCCTGGATCCAGACTGCGATGAGAAGTTGTTTGGTGACATCACTGATAGGAGCTTTAGTCCTGACAGTGAGCCAGACCTGGGAGGATACCTGGAAGACAGCAGTCCTCAAGAAAGCCAAGATGAACTTGACCAGTATATCAGCCACCTTCTTCAAAGCACATCCTTGAAGTGTTACCTGCCCCCTCTTTGTAAGAAGTCAGAAGACAGCCATTTTTTCAGTGCTATTCACTCCACTCGGGACATACTTTCTGTGATGGCCAAAGCGAAGGGTTTGGAAACTACATTTTTTCCCATGATTTTGCCAACTAAAGTTCTAAGTGGACACCGTAAGTCACTGAATCTTGTTGACTCCCCTCAGCCACTCCTAAAGACGACTCCTGAATATGACTACCAGTGGCCCAGAGA
Gene Information
mouse ... SLC8A3(110893)
Gene Information
mouse ... GM7964(15387)
Gene Information
mouse ... DCUN1D1(114893), Dcun1d1(114893)
Gene Information
mouse ... PHKA2(110094), Phka2(110094)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU094571-20UG04061828532896
EMU094571-50UG04061828870752