Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGTTTGACTTCTCGGCACAGGATCCATCTCAGCTCAGCCTCCGCCGAGGTGACATCGTGGAAGTTGTGGAGCGTGAGGATCCACACTGGTGGCGGGGCCGGGCAGGCGGGCGCCTGGGCTTCTTCCCACGGAGCTACGTGCAACCGGTACACTTGTGACCACACAAGACCAGAGGAGCGATGCTCTGGGCTCAGCTTCTTCACACTAACCAGGACCAATATCGGTCACCACCAGGCTGGGAGCGGAAGCCCCCGCCCGCAGGCCTGACTGCTTTCCATTGGTCTCTATGTGTGACATCACCCGCCATTGACCAGGCCCATCCTCTCCAGACTTGAGGACCAACTGCTAATGGCTGGGGCCCAGCTCAGAAAGCGCTTCCCTTGAGCAGTTTATCTTCCAAACGCCTTTCAGGTTGTGCAAGTTACCGGGAACTGGCTTAGCCCTGGGCAACCTCAACGTCCATAAGAGTGCAAAGTTCCTCCCACTCCAACAGCTTGGGGCCTCCTGGCTTTACCCCACCAGCACTGGAATGAGGTTATATAGAGGTGAATCCCGTTGGAAGAGGCCTGATAGGGAC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... GRAP(71520), Grap(71520)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... GRAP(71520), Grap(71520) | Gene Information mouse ... KAZN(71529), 9030409G11Rik(71529) | Gene Information mouse ... VPS35L(71517), 9030624J02Rik(71517) | Gene Information mouse ... KLHDC2(69554), Klhdc2(69554) |
| esiRNA cDNA target sequence CAGTTTGACTTCTCGGCACAGGATCCATCTCAGCTCAGCCTCCGCCGAGGTGACATCGTGGAAGTTGTGGAGCGTGAGGATCCACACTGGTGGCGGGGCCGGGCAGGCGGGCGCCTGGGCTTCTTCCCACGGAGCTACGTGCAACCGGTACACTTGTGACCACACAAGACCAGAGGAGCGATGCTCTGGGCTCAGCTTCTTCACACTAACCAGGACCAATATCGGTCACCACCAGGCTGGGAGCGGAAGCCCCCGCCCGCAGGCCTGACTGCTTTCCATTGGTCTCTATGTGTGACATCACCCGCCATTGACCAGGCCCATCCTCTCCAGACTTGAGGACCAACTGCTAATGGCTGGGGCCCAGCTCAGAAAGCGCTTCCCTTGAGCAGTTTATCTTCCAAACGCCTTTCAGGTTGTGCAAGTTACCGGGAACTGGCTTAGCCCTGGGCAACCTCAACGTCCATAAGAGTGCAAAGTTCCTCCCACTCCAACAGCTTGGGGCCTCCTGGCTTTACCCCACCAGCACTGGAATGAGGTTATATAGAGGTGAATCCCGTTGGAAGAGGCCTGATAGGGAC | esiRNA cDNA target sequence GGACCTGGAGAAACACCTGAACGTGTCCAAGAAGTTCCACCAAGTTAGCATCTTGCTGGGAATTGAGCTGCTGTACCAAGTGAACTTCAGCAGGGAGGCTCTCCAGGAGCGCAGAGCCCGCTGTGAAACACAGAACACAGACCCTGTGGTCTGGACCAACCAGCGGGTGCTCAAGTGGGTGCGCGATATCGACCTGAAGGAGTATGCAGACAACCTGACCAATAGCGGTGTCCATGGTGCTGTGCTGGTCCTGGAGCCCACATTCAATGCCGAGGCCATGGCCACCGCCCTGGGCATCCCCAGCGGGAAGCACATACTCAGGAGACACCTGGCAGAGGAGATGAGCACCATCTTCCATCCATCCAACTCCACAGGCATCCGGGAGTCTGAGCGCTTTGGGACACCACCTGGCAGGGCCTCTAGCATCACCAGAGCTGGGAGAGAGGACAGTGGGGGCAATAGCAAGCACAGAGCTGGCCGGCTGCCCCTGGGGAAGATAGGAAGGGGCTTCAGC | esiRNA cDNA target sequence TCCGTGATGTCAGCTTTCAGGGCTGAGTTCGTTGCCACCAGGTCTATGGACTTCATCGGCATGATCAAAGAGTGTGACGAGTCCGGCTTCCCCAAGCATCTCCTTTTTCGTTCATTGGGGTTAAACTTGGCTTTGGCTGATCCTCCTGAGAACGATCGACTTCAGATTCTCAATGAAGCTTGGAAAGTCATCACTAAACTGAAGAGTCCTCAGGACTACATTAATTGTGCCGAGGTTTGGGTAGAGTACACCTGCAGGCATTTCACGAAACGAGAAGTTAACACTGTTCTGGCTGACGTCATCAAGCACATGACTCCGGATCGAGCATTTGAGGACTCTTACCCCCAGCTCCAGTCAATCATTCAGAAAGTCATCGCCCACTTCCACGATTTCTCAGTTCTTTTCTCAGTGGAAAAGTTTCTACCATTTCTGGACATGTTCCAGAAAGAGAGTGTGCGGGTGGAGGTTTGCAAGTGCATCATG | esiRNA cDNA target sequence AACAAGGGCTTTGTGTTTGGTGGCAGATACCGGGATGCTAGAATGAATGATCTTCACTATCTTAATCTGGATACGTGGGAGTGGAATGAACTAATTCCACAAGGTGTGTGCCCTGTTGGCAGATCCTGGCACTCACTGACACCAGTCTCTTCAGACCATCTTTTTCTCTTTGGAGGATTTACCACTGAAAAACAGCCACTAAGTGATGCCTGGACTTACTGCATCAGTAAAAATGAATGGATTCAGTTTAATCATCCTTATGTTGAAAAACCAAGATTATGGCACACAGCTTGTGCGAGTGATGAAGGAGAAGTCATTGTTTTTGGTGGTTGTGCTAACAATCTGCTGGTTCATCACAGAGCTGCACACAGTAATGAAGTACTTATATTTTCAGTTCAACCAAAATCTCTTGTACGGCTAATCTTAGAAGCAGTCATCTGCTTTAAAGAGATGCTAGCCAACTCGTGGAG |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EMU090761-50UG | 04061828876648 |
| EMU090761-20UG | 04061828529223 |