Przejdź do
EMU078331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tmem33
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCCATGCTGCCACATACACTAAGAAGGTCCTGGACGCAAAGGGTTCAAATAGTTTACCTCTGTTGAGATCATTCTTGGATAAATTAAGTACTAACCAACAAAATATTCTGAAATTCATCGCTTGTAATGAAATATTCTTGATGCCTGCTACAGTTTTTATGCTCTTTAGTGGCCAAGGAAGTTTGCTCCAGCCTTTTATATATTATAGATTTCTTACTCTTCGATATTCCTCTAGAAGAAATCCATATTGTCGGAACTTGTTTAATGAACTGAGGATTGTGGTTGAACACATTATTATGAAGCCCTCCTGCCCACTGTTTGTGAGAAGACTATGTCTCCAGAGCATCGCCTTTATCAGCAGACTGGCACCAACAGTTGCGTAGTTTAACATCTAGTTAAGCTGTGTTTAGAAGATTAACATTATTAGCTGGTAATTCTGATAGGGGTCCCAAATT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU026481EMU032311EMU032911
Gene Information
mouse ... TMEM33(67878), Tmem33(67878)
Gene Information
mouse ... LSM3(67678), Lsm3(67678)
Gene Information
mouse ... TMEM35(67564), Tmem35(67564)
Gene Information
mouse ... TMEM66(67887), Tmem66(67887)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037720
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034192
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033578
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031532
esiRNA cDNA target sequence
CTCCATGCTGCCACATACACTAAGAAGGTCCTGGACGCAAAGGGTTCAAATAGTTTACCTCTGTTGAGATCATTCTTGGATAAATTAAGTACTAACCAACAAAATATTCTGAAATTCATCGCTTGTAATGAAATATTCTTGATGCCTGCTACAGTTTTTATGCTCTTTAGTGGCCAAGGAAGTTTGCTCCAGCCTTTTATATATTATAGATTTCTTACTCTTCGATATTCCTCTAGAAGAAATCCATATTGTCGGAACTTGTTTAATGAACTGAGGATTGTGGTTGAACACATTATTATGAAGCCCTCCTGCCCACTGTTTGTGAGAAGACTATGTCTCCAGAGCATCGCCTTTATCAGCAGACTGGCACCAACAGTTGCGTAGTTTAACATCTAGTTAAGCTGTGTTTAGAAGATTAACATTATTAGCTGGTAATTCTGATAGGGGTCCCAAATT
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTGGATGAGCGAATTTATGTGAAAATGAGAAATGACCGAGAGCTTCGAGGCAGACTACACGCTTATGATCAACATTTAAATATGATCCTGGGAGATGTAGAAGAAACTGTGACAACGATAGAGATTGATGAGGAGACATATGAAGAGATATATAAATCCACAAAACGAAACATCCCTATGCTCTTCGTCCGGGGAGATGGCGTCGTTCTAGTCGCCCCTCCATTGAGAGTTGGCTGAGACAAAAGATGGATCCTGTGTAGGAAAGTGGAGACTTTGCCTCTTGAGATGTACAGGACACTCCCAGAGAGAGACGCTCACACGAATCCTGATAGTCAGAAATGACCCCAGGATCACTCTACCCTCGAAGAAGTTCATTTGCAAGCAACTCACAAGCTCTCCAGCTAAATGACCTGTCCCTTTCTCCAGCCCTCCAGTCAGTGTGACCGTCTTGCTC
esiRNA cDNA target sequence
GAGAGTGCAGAGGAGCAACCATCCTTGTATGAGAAGGCCCCCCAGGGCAAAGTGAAGGTGTCATAAAAATTGGAAGTACAAAGAATGGACCTTCTAGGCGGTTGCTTCCTTGACACCCAAGATGACATCAGTGTGTGTGCGTGTGTGTGTGTGTTTTCCTTTGATTGTTTATCTTGGGAGTAAAGAGAAAAATACAATCTGTAAGTTAATTGGCTTGTGTACATCTATACCCTAAAATGACCTCCCCACATTGACATTCGTGTACCACCTTTAATTCCTCTGGAGCAACACTCACATCTTGCTGCATGTACATGTATATGGCTACTATTGAGTTGTATTTGTGAGATGGACTCCAGCAAGCATGTGACTGTGAGATTATGTGTGGGGCAATGTATTTAACTGCCGTGTGTGGGTATACACGTACTTGTAGAGGAGGCTCTGATCTTGAACTAATCCTGTGCAAGTGTCCTTCCCTT
esiRNA cDNA target sequence
CGAGAACCAGAACAGCATCAGGATATGGTGGCACCAGAAGACGGTAAAATAGGAAATTGAAGGCAAACACTGGATGCAAAGTTTCTGATTTGTCATCACCATCTCTTTAACACCTGGCTAATGGGAATAACCAAAAGTTGTGTGGTGTTTGGTCCTTGTGTAGCTTTTCGTGTCCCGTTGTTTGTGGCCAAGAGTTGATATGTGACAAAATGCTATGGTTTGTATGATAATGTAACATGCAGTTCAAAGCGATGGCCACTGTGGAATGCTGACATTGTTGTGCTTGTGTCTCAAGCCTTTCATACCAGAGGGGGCATTAGGAATGGAGCACCCTCCTGCTGAGACTGAGCACAGACCGCTTGAGCTAGGTGGCTTTGGACCATGAGTCATTCCCTCGTAGAAACAACGATCCTCTATTGGATATTAAAACACTTGGTGTTTGCTGTTCTTCAAACATTTAAGCCCAGTGCCGACTACT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NP_083251
NCBI accession no.
NM_026309
NCBI accession no.
NM_026239
NCBI accession no.
NM_026432
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU078331-50UG04061828297900
EMU078331-20UG04061828526536