Przejdź do
EMU047701
MISSION® esiRNA
targeting mouse U2af2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGGGCCAGTCATTGAAGATTCGAAGGCCTCATGACTATCAGCCATTGCCTGGCATGTCAGAGAACCCCTCTGTTTATGTGCCTGGAGTTGTATCCACGGTAGTCCCAGATTCTGCCCACAAGCTGTTCATCGGGGGTTTGCCCAATTACCTAAATGATGACCAGGTAAAAGAGCTGCTGACATCCTTTGGGCCTCTCAAGGCCTTCAACTTGGTTAAGGATAGTGCCACAGGGCTCTCCAAGGGCTATGCCTTCTGTGAGTACGTGGACATCAACGTCACAGATCAGGCCATTGCGGGGCTGAATGGGATGCAGCTAGGGGACAAGAAGCTGCTTGTCCAGAGGGCGAGTGTGGGAGCCAAGAATGCCACGCTGAGCACCATCAATCAGACACCTGTGACCCTTCAAGTGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU060951EMU188011EMU207981
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030435
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031370
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000061613
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019505
Gene Information
mouse ... U2AF2(22185), U2af2(22185)
Gene Information
mouse ... ZRSR2(22184), Zrsr2(22184)
Gene Information
mouse ... U2AF1(108121), U2af1(108121)
Gene Information
mouse ... UBB(22187), Ubb(22187)
esiRNA cDNA target sequence
CAGGGCCAGTCATTGAAGATTCGAAGGCCTCATGACTATCAGCCATTGCCTGGCATGTCAGAGAACCCCTCTGTTTATGTGCCTGGAGTTGTATCCACGGTAGTCCCAGATTCTGCCCACAAGCTGTTCATCGGGGGTTTGCCCAATTACCTAAATGATGACCAGGTAAAAGAGCTGCTGACATCCTTTGGGCCTCTCAAGGCCTTCAACTTGGTTAAGGATAGTGCCACAGGGCTCTCCAAGGGCTATGCCTTCTGTGAGTACGTGGACATCAACGTCACAGATCAGGCCATTGCGGGGCTGAATGGGATGCAGCTAGGGGACAAGAAGCTGCTTGTCCAGAGGGCGAGTGTGGGAGCCAAGAATGCCACGCTGAGCACCATCAATCAGACACCTGTGACCCTTCAAGTGC
esiRNA cDNA target sequence
ACACAGCGACAGCAGTATGGAAACGGCGGGGGCTACGGCGGACGCTACGGCGGGGCCGCAGAAACTGAGCCGTAAGAAGTACTTGGCCCTCCGGAAGAAGGAGAGACGTAAGAGGCGACGGCAGGCGCTCGCTCGGCTCAGAGAGGCAGAATTGGCACAGAAAGAGGAGGAAGAAGATCCTCTTGCTGAAGAAAAACGACTAGAAGAAGAAAGGTTGTTAGAGGAAGAGAGGCAGAGACTGCATGAAGAATGGTTACTGAGGGAAGAAAAGGCACAAGAAGAATTCAGGGCAAAGAAGAAAAAAGAAGAGGAAGCTCGAAAACGGAAGGAAGAACTAGAGAGAAAGTTAAAGGCAGAATGGGAAGAACAGCAGAGAAAAGAGCGAGAGGAAGAGGAGCAGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCGAAAAAGACAAAGTCAACTGTTCATTTTATTTCAAAATCGGAGCATGTCGTCATGGAGACAGATGTTCTCGGTTGCACAATAAACCAACCTTTAGCCAGACCATTGCCCTCTTGAACATTTACCGTAACCCTCAAAACTCTTCCCAGTCTGCTGACGGTTTGCGCTGTGCTGTGAGCGACGTGGAGATGCAGGAGCACTATGATGAGTTCTTTGAGGAAGTCTTCACTGAGATGGAAGAGAAGTACGGGGAAGTCGAGGAGATGAACGTCTGCGACAACCTAGGGGACCACCTGGTGGGGAACGTGTATGTCAAGTTTCGACGTGAGGAGGATGCAGAGAAAGCCGTGATCGACTTGAATAACCGTTGGTTTAATGGACAGCCGATCCATGCAGAGCTGTCCCCAGTAACTGACTTCAGGGAAGCCTGCTGCCGCCAGTATGAAATGGGAGAGTGCACAAGAGGGGGCTTCTGCAACTTCATGCATTTGAAGCCCATCTCAAGAGAGC
esiRNA cDNA target sequence
GTGGAGCCCAGTGACACCATCGAGAACGTGAAGGCCAAGATCCAGGATAAAGAGGGCATCCCCCCTGACCAGCAGAGGCTGATCTTTGCCGGCAAGCAGCTGGAAGATGGCCGCACCCTCTCTGATTACAACATCCAGAAGGAGTCAACCCTGCACCTGGTCCTTCGCCTGAGAGGTGGCATGCAGATCTTCGTGAAGACCCTGACCGGCAAGACCATCACCCTGGAGGTGGAGCCCAGTGACACCATCGAGAACGTGAAGGCCAAGATCCAGGATAAAGAGGGCATCCCCCCTGACCAGCAGAGGCTGATCTTTGCCGGCAAGCAGCTGGAAGATGGCCGCACCCTCTCTGATTACAACATCCAGAAAGAGTCAACCCTGCACCTGGTCCTCCGTCTGAGGGGTGGCATGCAGATCTTCGTGAAGACCCTGACTGGCAAGACCATCACCCTGGAGGTGGAGCCCAGTGACACCATCGAGAACGTGAAGGCCAAGATCCAGGATAAAGAGGGCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_133671
NCBI accession no.
NM_009453
NCBI accession no.
NM_024187
NCBI accession no.
NR_002875
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU047701-20UG04061828508945
EMU047701-50UG04061828293186