Przejdź do
EMU047441
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bsdc1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGTGGATGCCTCTGGTGAGCTGGAAGATGTAGAGTGGGAGGACTGGGAATGAGAGAAGCCAGAGCAAGCAGCTCCCCCACCCTCGGCACATCCCACCTCCCTCGCTCGCTAGTCTCGGCCGGACTTGGAAGACACTGAGAATGTCCCCCCCAATGGCCTCCGCCATCCAGAACTTGGTACATATTCTGGTGGCTCCCTGCTGGCCCTCTGCTCACACCTTGAAAGAGCCTTTTCAAATACAGATCCAGAAGTCTGATTTGTGCCAACCTTAGGATGACCTAAGGGGAGGACCCCGTACCCCATCACCGGAGAGCCTGCATTTCCCTGCTATTGTAGGGATTCCTACTGGGAGACCTCGAGGGGTAGCTGTCTCCTGCAGAGACAAGAGCCGAAGCACTGGTCTCATTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU074071EMU033951EMU003481
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040859
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028559
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025224
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037379
esiRNA cDNA target sequence
AAGTGGATGCCTCTGGTGAGCTGGAAGATGTAGAGTGGGAGGACTGGGAATGAGAGAAGCCAGAGCAAGCAGCTCCCCCACCCTCGGCACATCCCACCTCCCTCGCTCGCTAGTCTCGGCCGGACTTGGAAGACACTGAGAATGTCCCCCCCAATGGCCTCCGCCATCCAGAACTTGGTACATATTCTGGTGGCTCCCTGCTGGCCCTCTGCTCACACCTTGAAAGAGCCTTTTCAAATACAGATCCAGAAGTCTGATTTGTGCCAACCTTAGGATGACCTAAGGGGAGGACCCCGTACCCCATCACCGGAGAGCCTGCATTTCCCTGCTATTGTAGGGATTCCTACTGGGAGACCTCGAGGGGTAGCTGTCTCCTGCAGAGACAAGAGCCGAAGCACTGGTCTCATTGA
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACTGCCTTACCTCCAGAACCCGCTCAGTTGTGTAAGTCAGAGCAGCGTCCATCTTCCTTACCTGTTGGACCTGTGTTAGCTACCTTGGGACATCATCAGACTCCAACACCAAATAGTACAGGCAGTGGGAACTCACCACCTAGCAGCAGTCTGACTCCTCCCAGCCATGTCAACTTGTCTCCAAATACAGTCCCAGAGTTCTCTTACTCTAGCAGTGAAGATGAGTTCTATGATGCTGATGAATTCCATCAAAGTGGCTCGTCCCCAAAGCGCTTAATAGATTCTTCTGGATCTGCCTCAGTCTTGACACACAGCAGCTCCGGAAATAGCTTAAAACGCCCAGATACCACAGAGTCTCTGAATTCCTCCATGTCCAATGGCACAAGCGATGCTGATCTTTTTGACTCACATGACGACAGAGATGATGATGGGGAGG
esiRNA cDNA target sequence
CGATGGAGCACCCATATACCACTGGATGAAGAACGGGATCCCCTTCTGCACAGTTTCAGTAACCTGAAAGAGGTCTTAAACAGTGTGACAGAACTCTCAGAGATTGAGCCAAATGTATTCCTTCGTCCATTTCTGGAAGTCATTCGCTCTGAAGACACCACTGGTCCTATCACCGGCCTGGCACTCACCTCTGTCAACAAGTTCCTGTCCTACGCACTCATAGATCCAACTCATGAGGGCACAGCAGAGGGCATGGAGAACATGGCAGATGCTGTCACTCACGCCCGTTTTGTGGGCACAGATCCTGCCAGTGATGAAGTTGTCCTGATGAAAATCCTTCAGGTTCTCCGAACTCTGTTGCTAACCCCAGTGGGTACCCACTTAACAAATGAATCTGTATGTGAGATTATGCAGTCTTGCTTCCGGATTTGCTTTGAAATGAGACTCAGTGAGTTATTGAGAAAATCCGCAGAGCACACTCT
esiRNA cDNA target sequence
GACCGACAGTGGTTTCACCTTCTCCTCCCCTAACTTTGCAACTATCCCACAAGACACAGTGACTGAGATAACAGCCTCATCGCCCAGCCACCCAGCAAATTCATTCTACTACCCACGCCTCAAGTCCTTACCTCCCATCGCCAAAGTGACCTTCGTGCAGCTACAGCAGAGTCCCAGGGCCTTTGCCCCACCTTCCCTGGACCTGGCCAGCCGAGGCAACGAAATCGTTGACAGCCTTTCAGTTCCAGAGACACCGCTGGACTGTGAGGTTTCCCTGTGGTCATCCTGGGGACTGTGTGGAGGACCATGTGGAAAGTTGGGAGCCAAGAGCAGAACTCGCTATGTCCGTGTTCAGCCTGCTAACAATGGGACTCCCTGTCCCGAGCTTGAAGAAGAGGCCGAGTGT
Gene Information
mouse ... BSDC1(100383), Bsdc1(100383)
Gene Information
mouse ... OSBPL9(100273), Osbpl9(100273)
Gene Information
mouse ... GBF1(107338), Gbf1(107338)
Gene Information
mouse ... SPON2(100689), Spon2(100689)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_133889
NCBI accession no.
NM_133885
NCBI accession no.
NM_178930
NCBI accession no.
NM_133903
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU047441-20UG04061828508716
EMU047441-50UG04061828283545