Przejdź do
EMU040671
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pirt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAAAGGCAGAAGTCCAACTTCTTCCAAAGCCTCAAGTTCTTCCTCCTGAACCGCTGATGACTGGTTGTCCAGAAGATCTGCTAACCAATAAGCAGCCTCCTACCTTCTCTTCGGGTACCACAAAGTTGATCCAGGCAAACCCTCCTCTTGGCCCTGTGGACAGGATAGAGCTCAGGGCTTCACCCTCATACAACCTAGCAGCATTGCTGACTGAGTCTCACCTGGTTTCCATAGCTGTGGATGCTGTGCCCTTGGATACTTTCATTACCCTCATCCCTGGCACCTGCATTCAGCCATCAGCCATCCCATTCTCTCTGCCAAGGGCAATGTGTGCATGCTAGGAAATTCTTTGGGGGTTGACTACATTCCCAAGGAGAACTTGTATGTTACGGTTGTGTGCCTGATCTTAGATTCCCATCTACATCCTTCTGGAACCAAAAGTGACCAAGCAGATAAGGCTGACTTCAGTCCCATTGGGTTTGACAGCCTTGGCTCCCTCCTTGGATGGGACATTGACT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU056991EMU084231EMU034841
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAAAGGCAGAAGTCCAACTTCTTCCAAAGCCTCAAGTTCTTCCTCCTGAACCGCTGATGACTGGTTGTCCAGAAGATCTGCTAACCAATAAGCAGCCTCCTACCTTCTCTTCGGGTACCACAAAGTTGATCCAGGCAAACCCTCCTCTTGGCCCTGTGGACAGGATAGAGCTCAGGGCTTCACCCTCATACAACCTAGCAGCATTGCTGACTGAGTCTCACCTGGTTTCCATAGCTGTGGATGCTGTGCCCTTGGATACTTTCATTACCCTCATCCCTGGCACCTGCATTCAGCCATCAGCCATCCCATTCTCTCTGCCAAGGGCAATGTGTGCATGCTAGGAAATTCTTTGGGGGTTGACTACATTCCCAAGGAGAACTTGTATGTTACGGTTGTGTGCCTGATCTTAGATTCCCATCTACATCCTTCTGGAACCAAAAGTGACCAAGCAGATAAGGCTGACTTCAGTCCCATTGGGTTTGACAGCCTTGGCTCCCTCCTTGGATGGGACATTGACT
esiRNA cDNA target sequence
ACATGGCCAGTTGGATGATTTAATATTTATATTTTATAAGAACGGTCTACCATCACCAGAGAGAGCATACGTGTTCAATGGTGACTTTGTGGATCGAGGCAAGGACTCTGTAGAGGTCCTGATGGTTCTCTTTGCCTTCATGTTGGTATACCCCAAGGAGTTCCATCTTAACAGAGGAAACCATGAGGACCATCTAGTGAACCTACGATATGGCTTCACCAAGGAAGTGATGCATAAATACAAGATACATGGGAAGAAAATCCTAAGGACACTTCAGGATGTCTTCTGCTGGCTTCCGTTGGCCACTCTGGTTGATGAGAAAGTCCTTGTTCTTCATGGTGGAGTCTCAGACAAGACAGACCTGGAACTTCTGGCTAAACTAGACAGGCACAAGATTGTTTCTACCATGAGGTGCAAAACAAGAAAGGAAAGTGAGAATCGAGAGGAGCAGAAGAGAAAAGATAACCAGACAAGCTCTGGACAGAAACCTACTCCGTGGTTTCTTCCTCA
esiRNA cDNA target sequence
AGGGACTTCCCAAGGAAGAAACTTCTGAAGACTCCAAGCCACATGGGCAAACAGTAGAAAAACTTGCACAGGAGGTTTGCCATGGCCATGAGTTTGGAGAAGCAAGCGAGGAAGACATGTCAGAGGGACATTTGAGAGAGTCCTCGAAAGAGATTATAGAAAAAAGGTATCCTCAGGAGAGACACTTTGCATCTGGGTTACTTATCTTCAAGAAGTCGTCCTCAGGTGAGAAAACCAGTGAGAATCCGAGAGGCTTTAATCCTAACCCTAGTGTATTGTGTCATGGAGGTGCTGAGAGGGCCAGCGCATGTGCTGCCTCTGGCCACAACTGCCTGGGGAGTATAGAGCTTACTAAAGCTCAGGGGCCTCCTGTGGGAGAGAAGCCTCACACGTGTAAAGAGTGCGGGAAAGCTTTTAATCAGAACTCACATCTCATCCAGCATATGAGAGTCCATAGCGGAGAAAAACCCTTCGAATGCAAAGAGTGTGGAA
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGAAGCTGTGTGGCACTGTCCTGGGTGGACCCAAACTGCCAGGAAGGGTTGCGTTCGGTGAGGACATAGATCTACCTGAAACCTTTGATGCACGGGAACAATGGTCCAACTGCCCGACCATTGGACAGATTAGAGACCAGGGCTCCTGCGGCTCTTGTTGGGCATTTGGGGCAGTGGAAGCCATTTCTGACCGAACCTGCATTCACACCAATGGCCGAGTCAACGTGGAGGTGTCTGCTGAAGACCTGCTTACTTGCTGTGGTATCCAGTGTGGGGACGGCTGTAATGGTGGCTATCCCTCTGGAGCATGGAGCTTCTGGACAAAAAAAGGCCTGGTTTCAGGTGGAGTCTACAATTCTCATGTAGGCTGCTTACCATACACCATCCCTCCCTGCGAGCACCATGTCAATGGCTCCCGTCCCCCATGCACTGGAGAAGGAGATACTCCCAGGTGCAACAAGAGCTGTGAAGCTGGCTACTCCC
Gene Information
mouse ... PIRT(193003), A530088H08Rik(193003)
Gene Information
mouse ... PPEF2(19023), Ppef2(19023)
Gene Information
mouse ... ZFP3(193043), Zfp3(193043)
Gene Information
mouse ... CTSB(13030), Ctsb(13030)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048070
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029410
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000043602
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021939
NCBI accession no.
NM_178656
NCBI accession no.
NM_011148
NCBI accession no.
NM_177565
NCBI accession no.
NM_007798
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU040671-50UG04061828260751
EMU040671-20UG04061828486038