Przejdź do
EMU035181
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGCCCAGTCAGCTAAACTCGCTCAATCTGTCTTTCACTGGGCTGAAGCAGGTACCTAAAGGGCTGCCAGCCAAGCTCAGCGTGCTGGATCTCAGTTACAACAGGCTGGATAGGAACCCTAGCCCAGATGAGCTGCCCCAAGTGGGGAACCTGTCACTTAAAGGAAATCCCTTTTTGGACTCTGAATCCCACTCGGAGAAGTTTAACTCTGGCGTAGTCACCGCCGGAGCTCCATCATCCCAAGCAGTGGCCTTGTCAGGAACTCTGGCTTTGCTCCTAGGAGATCGCCTCTTTGTTTAAGGAACATTTGCATCCTCCTGGTTTCTGAGGGTCCTCGTCAACGAATCCTCTGCTTTAAATTTATTAAAATCTTAATCCACGATGTAAGGAAAGAAAGGCAGTCAAGATGGTTCAGTGGGTAAAAGCCAGCAAACTTGACCCCTGATTTTAACCCTCAGGATCCACACGGAAGGGGAAAACTCACTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU014501EMU022291EMU023611
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000051439
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000011960
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023087
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024647
Gene Information
mouse ... CD14(12475), Cd14(12475)
Gene Information
mouse ... CCNT1(12455), Ccnt1(12455)
Gene Information
mouse ... CCRN4L(12457), Ccrn4l(12457)
Gene Information
mouse ... CBLN2(12405), Cbln2(12405)
esiRNA cDNA target sequence
TGGCCCAGTCAGCTAAACTCGCTCAATCTGTCTTTCACTGGGCTGAAGCAGGTACCTAAAGGGCTGCCAGCCAAGCTCAGCGTGCTGGATCTCAGTTACAACAGGCTGGATAGGAACCCTAGCCCAGATGAGCTGCCCCAAGTGGGGAACCTGTCACTTAAAGGAAATCCCTTTTTGGACTCTGAATCCCACTCGGAGAAGTTTAACTCTGGCGTAGTCACCGCCGGAGCTCCATCATCCCAAGCAGTGGCCTTGTCAGGAACTCTGGCTTTGCTCCTAGGAGATCGCCTCTTTGTTTAAGGAACATTTGCATCCTCCTGGTTTCTGAGGGTCCTCGTCAACGAATCCTCTGCTTTAAATTTATTAAAATCTTAATCCACGATGTAAGGAAAGAAAGGCAGTCAAGATGGTTCAGTGGGTAAAAGCCAGCAAACTTGACCCCTGATTTTAACCCTCAGGATCCACACGGAAGGGGAAAACTCACTCC
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAACGTCTGAACGTCTCACAACTGACGATCAATACTGCTATAGTATACATGCACCGATTCTACATGATTCAGTCTTTTACACAGTTTCATCGATATTCCATGGCTCCAGCAGCCTTGTTTCTAGCAGCAAAAGTAGAAGAACAACCAAAGAAATTGGAGCATGTCATCAAGGTGGCACACACTTGCCTGCACCCACAGGAGTCACTTCCTGACACGAGGAGTGAGGCTTACCTACAACAAGTTCAAGATCTGGTGATTTTAGAGAGTATAATTTTGCAGACCTTAGGGTTTGAACTAACAATTGATCACCCACATACACATGTGGTAAAGTGCACCCAGCTTGTTCGAGCAAGCAAGGACTTAGCACAGACATCTTACTTCATGGCAACCAACAGCCTGCATTTGACCACATTTAGCCTGCAG
esiRNA cDNA target sequence
CCTCCCTACACAACCTGGAAGATCCGGACCTCAGGCGAGTGTCGCCACACGCTGGACTATATCTGGTACTCCAGACATGCTCTGAGTGTCACGTCCGCCCTGGATCTACTCACTGAAGAACAGATTGGGCCCAACCGGCTCCCATCCTTCCATTACCCCTCGGACCACCTGTCCCTGGTGTGTGACTTCAGCTTTAACGAGGAGCCCCATGAGCTCTTTTAATCACAAGCGTCTTAACCAGGGATGTTTTGGGAAACTGAACTAGGATAGGAAGTTGCCTGGAAAAGGACACCCAGTTTCTGCCACTACTCTCCATCATTTCCAGCATGCCCTTGAAAAAACATTGTTCACAAACCTTTCCAGCTAAAACCCGCATTGAAAAGGTGTTTGCACTCCAGTTTGAGCTTGTTGTTCATCTGTGTACCATCCTCTACCATTTAGGGGCA
esiRNA cDNA target sequence
GATGAGCAACCGTACCATGACCATCTACTTCGACCAGGTCTTAGTAAACATTGGCAACCACTTTGACCTTGCCTCCAGTATATTTGTAGCACCAAGAAAGGGAATTTATAGCTTCAGCTTCCACGTGGTCAAAGTGTACAACAGACAAACTATCCAGGTCAGCTTAATGCAGAATGGCTACCCGGTGATCTCTGCATTTGCCGGAGACCAGGATGTTACCAGGGAAGCAGCCAGCAATGGTGTTCTGCTGCTCATGGAAAGAGAAGACAAAGTTCATCTCAAACTAGAGAGAGGCAACCTCATGGGAGGCTGGAAATACTCCACATTCTCGGGCTTCTTGGTTTTTCCTCTATAGACTCAGAGCCACCAGGATGATGGGAAGGTTTTGATCAGGACCCAGGGATCTGCCCCCTGTAACACCTTGAACTTGTCTGGATAGGATGGCTTGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_009841
NCBI accession no.
NM_009833
NCBI accession no.
NM_009834
NCBI accession no.
NP_766221
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)