Przejdź do
EMU034381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddx24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGAGACGCTAACGGAGACCAAGATCCACTGCGAGACAGATGAGAAAGACTTGTATCTCTACTACTTTCTCATGCAGTACCCAGGTCGTAGCCTGGTGTTTGCCAACAGCATCTCCTGCATCAAACGCCTCTCTGGGCTCCTCAAGGTCCTGGATGTCATGCCGCTGACCCTGCATGCCTGCATGCACCAAAAGCAAAGGCTCAGAAACCTGGAGCAGTTTGCTCGTCTGCAAGACTGTGTTCTCTTGGCAACAGATGTGGCAGCTCGAGGTCTGGATATTCCTAAAGTTCAACATGTCATCCATTACCAGGTGCCTCGCACCTCAGAGATTTACATCCACCGAAGTGGTCGGACTGCCCGCGCTGCCAGTGAAGGCCTCAGCTTGATGCTGATTGGGCCTGAGGATGTGATCAACTTCAAGAAGATCTACAAAACTCTCCAGAAAGATGAGGACATCCCACTGTTTCCAGTGCAGTCCAAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU083411EMU063351EMU173961
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGAGACGCTAACGGAGACCAAGATCCACTGCGAGACAGATGAGAAAGACTTGTATCTCTACTACTTTCTCATGCAGTACCCAGGTCGTAGCCTGGTGTTTGCCAACAGCATCTCCTGCATCAAACGCCTCTCTGGGCTCCTCAAGGTCCTGGATGTCATGCCGCTGACCCTGCATGCCTGCATGCACCAAAAGCAAAGGCTCAGAAACCTGGAGCAGTTTGCTCGTCTGCAAGACTGTGTTCTCTTGGCAACAGATGTGGCAGCTCGAGGTCTGGATATTCCTAAAGTTCAACATGTCATCCATTACCAGGTGCCTCGCACCTCAGAGATTTACATCCACCGAAGTGGTCGGACTGCCCGCGCTGCCAGTGAAGGCCTCAGCTTGATGCTGATTGGGCCTGAGGATGTGATCAACTTCAAGAAGATCTACAAAACTCTCCAGAAAGATGAGGACATCCCACTGTTTCCAGTGCAGTCCAAG
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGAAAGCCTTGCAGAAGAACCGCAGTGCTGACTTCAACCCTGACTTTGTTTTCACTGAGAAGGAGGGCATGTATGATGGCAGCTGGGCCCTGGCTGATGTCATGAGCCAGCTCAAGAAGAAGCGGGCAGCCACTACACTAGATGAGAAGATTGAGAAAGTCCGGAAGAGAAGGAAGGCAGAGGACAAGGAAGCCAAGTCTGGGAAGGTGGAGGAGAAAGAAGGCCAGGCAGACTCTGACCTGAAGGGGCAGGAGAATCCGGGTGAGGATGAGGCAGGCTCCAAGGATGAAGACTCTGAGACTGACTACTCCTCTGAGGATGAGGAAATCCTCACCAAAGCAGACACACTCAAAGTGAAGGAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGGGCCAGGCAGCAGGAGGATTCTTTGAAGATGCATCCGAGTATGACAAAAGCCTGTCCTTCCAGGACATGAACCTCTCCCGGCCCCTCCTGAAGGCCATTACAGC
esiRNA cDNA target sequence
TTGACACCCAAGGATTCTCCGATCAGAGCATCCGTATCCAAAGAGCTTTACCCTCTGAATGCCAGATGCTCCTCTTTTCGGCAACCTTTGAGGACTCTGTGTGGCAGTTTGCTGAACGAATCATTCCTGACCCCAATGTTATCAAGTTGCGAAAAGAGGAACTGACCCTGAACAACATCCGGCAGTATTACGTGTTGTGTGAGAACAGGAAAGGCAAATACCAAGCCCTCTGTAACATCTACGGTGGCATCACCATTGGCCAAGCCATTATCTTCTGCCAGACACGTCGAAATGCCAAGTGGCTGACTGTGGAGATGATGCAGGATGGCCATCAGGTGTCCCTGCTAAGTGGGGAACTCACAGTGGAGCAGCGAGCTTCCATCATTCAGAGATTCCGAGATGGCAAA
esiRNA cDNA target sequence
AGGACCCGGAGAAGATGTTGGCCAACTTTGAATCAGGAAAACATAAATACCGTCAAACAGTCATGTTCACGGCTACTATGCCCCCAGCGGTGGAGCGTCTAGCCAGGAGCTATCTTCGGCGACCTGCTGTGGTGTACATTGGCTCTGCAGGCAAGCCCCATGAGCGGGTGGAACAGAAGGTCTTCCTCATGTCGGAATCAGAAAAGAGGAAGAAGCTGCTGGCCATCTTGGAACAAGGTTTTGATCCGCCTATCATCATTTTTGTCAACCAGAAGAAGGGTTGTGATGTGTTGGCCAAGTCTCTGGAGAAGATGGGGTATAACGCCTGTACACTGCATGGCGGCAAAGGCCAGGAGCAGCGAGAATTTGCATTGTCCAACCTCAAGGCTGGAGCCAAGGATATTTTGGTGGCTACAGATGTGGCTGGCCGTGGTATTGATATCCAAGATGTGTCTATGGTTGTCAACTATGATATGGCCAAAAATATTGAAGATTACATTCACAGAATTGGCCG
Gene Information
mouse ... DDX24(27225), Ddx24(27225)
Gene Information
mouse ... DDX27(228889), Ddx27(228889)
Gene Information
mouse ... DDX25(30959), Ddx25(30959)
Gene Information
mouse ... DDX23(74351), Ddx23(74351)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041645
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000017999
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032101
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003360
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU034381-20UG04061828515950
EMU034381-50UG04061828291816