Przejdź do
EMU033191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp6v1h
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGAGCACCTTCGTCGCTATAATATCATTCCTGTTCTATCAGACATCCTTCAAGAATCTGTCAAAGAGAAAGTAACAAGAATCATTCTTGCAGCATTCCGGAATTTCTTAGAAAAATCAACGGAAAGAGAAACTCGCCAAGAGTATGCTCTGGCTATGATTCAATGCAAAGTACTGAAACAGTTGGAGAATTTGGAGCAGCAGAAGTATGATGATGAAGATATCAGTGAAGACATCAAATTTCTTTTGGAAAAACTTGGTGAGAGTGTCCAGGACCTTAGCTCATTTGATGAATACAGTTCAGAACTTAAATCTGGAAGATTGGAATGGAGCCCTGTACACAAGTCTGAGAAATTTTGGAGAGAAAATGCCGTGAGGTTGAATGAGAAGAACTATGAACTCTTGAAAATCTTGACAAAACTTCTGGAGGTATCAGATGATCCACAAGTCTTAGCTGTTGCTGCTCACGATGTTGGAGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU091871EMU072861EMU011851
esiRNA cDNA target sequence
GTGAGCACCTTCGTCGCTATAATATCATTCCTGTTCTATCAGACATCCTTCAAGAATCTGTCAAAGAGAAAGTAACAAGAATCATTCTTGCAGCATTCCGGAATTTCTTAGAAAAATCAACGGAAAGAGAAACTCGCCAAGAGTATGCTCTGGCTATGATTCAATGCAAAGTACTGAAACAGTTGGAGAATTTGGAGCAGCAGAAGTATGATGATGAAGATATCAGTGAAGACATCAAATTTCTTTTGGAAAAACTTGGTGAGAGTGTCCAGGACCTTAGCTCATTTGATGAATACAGTTCAGAACTTAAATCTGGAAGATTGGAATGGAGCCCTGTACACAAGTCTGAGAAATTTTGGAGAGAAAATGCCGTGAGGTTGAATGAGAAGAACTATGAACTCTTGAAAATCTTGACAAAACTTCTGGAGGTATCAGATGATCCACAAGTCTTAGCTGTTGCTGCTCACGATGTTGGAGAA
esiRNA cDNA target sequence
GGCATGATCCTGATCCTCATCTTTGCGGAGGTGCTTGGCCTCTACGGTCTCATCGTGGCCCTAATCCTCTCCACAAAGTAGTCCTTTTCCACCATCAGTCACAGGATAGGATGTAAAGATCACCCCTCCTCATTCCAGAACGAACAGCCTGACACATGCACGGGCAGCTGCCCCTCAGTAGTTGGTCTTGTAAATGTGCAGTGTCCTAGTGCCCATTGTCTGTCGCCCCCGCCTTGCCCCTACTGCACCGTGCTGTGGACATACGGGCCCACTCATCTCCCACCCAGGCCCCTGACCAGTGACGAAGTCAGCCTCTGGTTACCCCACCCATCGCCCTAGAGTGCTCCTGTGTATAAGAATGAACTAGAGTTGTCATTTTTCTCTTCACTGGATGTTTATTTATAAAAGATTTGACCTATTCATGCGTCTGTGGAGC
esiRNA cDNA target sequence
GACCATCATGAAGGCTCGATTAAAAGGAGCACAGACTGGTCGAAACCTTCTGAAGAAAAAGTCTGATGCCTTAACTCTTCGATTTCGACAGATCCTGAAGAAGATAATAGAGACTAAAATGCTGATGGGTGAAGTGATGAGAGAAGCTGCCTTCTCATTGGCTGAGGCCAAATTCACAGCAGGGGACTTCAGCACCACAGTTATCCAAAATGTAAATAAAGCCCAAGTGAAGATCAGAGCAAAGAAAGACAATGTAGCAGGTGTTACCTTGCCAGTGTTTGAACATTACCACGAAGGAACTGACAGCTATGAACTGACCGGTTTAGCCAGAGGTGGGGAACAGCTGGCTAAACTAAAGCGGAATTATGCCAAAGCAGTGGAACTACTGGTGGAACTGGCTTCCCTGCAGACTTCCTTTGTTACCCTGGATGAAGCC
esiRNA cDNA target sequence
ATTCCCTTGTTGGCCTCTCTGATGAGTTGGGGAAACTCGATACCTTTGCTGAAAGCCTCATAAAGAGAATGGCACAGAGTGTGGTGGAGGTCATGGAAGATTCCAAGGGGAAAGCACACGAGACCCTCCTGGCTAACGGAGTTGACCTGACATCCTTCGTGACGCACTTCGAGTGGGACATGGCCAAATATCCCGCCAAGCAGCCACTGGTGAGCGTGGTGGACACACTGGCCAAGCAACTGGCACAAATCGAGACAGACCTGAAGTCCCGGACAGCCGCCTACAGCGTTCTGAAGGCCAACCTGGAGAACTTGGAGAAGAGATCCACGGGGAACCTCTTCACTCGGACACTGAGCGATATTGTCAGCAAGGAAGACTTCGTACTTGATTCTGAATATCTCATAACCCTCCTGGTCATCGTC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033793
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024121
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021114
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020566
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ATP6V1H(108664), Atp6v1h(108664)
Gene Information
mouse ... ATP6V0C(11984), Atp6v0c(11984)
Gene Information
mouse ... ATP6V1D(73834), Atp6v1d(73834)
Gene Information
mouse ... ATP6V1C2(68775), Atp6v1c2(68775)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU033191-20UG04061828507962
EMU033191-50UG04061828282456