Przejdź do
EMU033161
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tex15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCTCATATGGGAACTCAGCCCTTAATGTGAATGGAACAGTACAGCACACTCACTCTGAACAGAATTCAAAAGTCCTGACTCAGAAAGTTGGCCCATCCAGGAATATACCTCCACAGTCTGCATGTTCTCCAGTACATAATTCTTCTGCACATTCATTTGGAACTTCATATCCATACTACTCTTGGTGTTTCTATCAGTACAGCAGCAGCAATGGCACTGCTGTTACTCACACATACCAAGGGATGACAACATATGAGATACAACAGCCTCCTCCTCCAGTGTTGACTACAGTTGCAAGTACTGTTCAGAGCACACATTTCAATCGTTCATACTCTGAACATTTTAGTTACTTTCCTGGACAGCCACAAGCAAATTCCTTTAACCCAGGAAACGGGTATTTTCCATCTCACACGCCTGTTTCTTACAATTACCAACAACCAGTTTATTCACAGTTTGCTTCTCATCAACCAGTCCCACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU032331EMU045531EMU008051
esiRNA cDNA target sequence
GGCTCATATGGGAACTCAGCCCTTAATGTGAATGGAACAGTACAGCACACTCACTCTGAACAGAATTCAAAAGTCCTGACTCAGAAAGTTGGCCCATCCAGGAATATACCTCCACAGTCTGCATGTTCTCCAGTACATAATTCTTCTGCACATTCATTTGGAACTTCATATCCATACTACTCTTGGTGTTTCTATCAGTACAGCAGCAGCAATGGCACTGCTGTTACTCACACATACCAAGGGATGACAACATATGAGATACAACAGCCTCCTCCTCCAGTGTTGACTACAGTTGCAAGTACTGTTCAGAGCACACATTTCAATCGTTCATACTCTGAACATTTTAGTTACTTTCCTGGACAGCCACAAGCAAATTCCTTTAACCCAGGAAACGGGTATTTTCCATCTCACACGCCTGTTTCTTACAATTACCAACAACCAGTTTATTCACAGTTTGCTTCTCATCAACCAGTCCCACA
esiRNA cDNA target sequence
ACATGGCCAGATTTCCTCACATTCTAAATATTCTCTGCGCTCTAAAACTATCAGACACTTCAAGACTTCTCGAAATCGCCCTTTATCTCAATCCCTGGATCCTCAGCATTCTGTGGTCAGCCGCTGTTCTCTGCACAGGGAAGATTCTAAACATTCTATAGATTCCACCTCTTATTTACATTGTGAAAGTTGTGCATCTCTTCAAAACCTTAAGGGCTCTTCTGTTACACACACCATTTCTAAGACCACTAAGAAAATCATGGGCCAACATAGTACCCATGGCCACATATCAGGACCTGTAAGATTGTCTCAAAGTGAAAGCAAGTTCAACCTTACTGCTCAACCTCAAAATGAGGATACTCCTGATGTCAGTGATAGAAATATCAAAGCTGAGGCTAATGTTGAAGATAAACTTCTTTACAAAGATGATACAGACCATGAAGATGAGACAAATACTGAAGATGAAACGGATGGTG
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAGAGTCGATTTCTTCAGCTGCTAGTCACTATGAAGACTGCCTTGAAAATACCACATTTCATGTTAAAAGAGGATCTACATTTTGTTGGAATGGCCAAGAAGCTATGAGAACTTTGTCTGCCAAATTTACAACTGTCCGAGAGAGAGCTAAGAGCCTGGAATCACTTCTCGCTTCTTCTAAAAGCCTACCTGCCAAGCTGACTGACTCCAAGAGATTGTGTATGTTGAGTGAGACTGGCTCTTCTAACGTTTCTGCGGCATTTGTAACATCAACTCATGCTACCAAGAGGAAGAGCCTACCCAGAGAACTGGCAGAAGCCACCTCTCAACAGCATCTTGATGAGCTTCCACCACCAGCTCAGGAGCTACTTGATGAAATTGAGCAACTGAAGCAGCA
esiRNA cDNA target sequence
GATCCTAGGAGGAGGGGATGTACTCATGGCTGCAGAAACAGGAAGTGGAAAAACTGGTGCATTTAGTATTCCCGTTATCCAGATAGTGTATGAAACTCTGAAAGACCAACAGGAAGGAAAGAAAGGGAAAACAACTATTAAAACTGGTGCTTCAGTGCTCAACAAGTGGCAGATGAACCCATATGATAGAGGGTCTGCTTTTGCAATTGGATCAGATGGTCTGTGTTGTCAGAGCAGAGAAGTGAAGGAGTGGCATGGATGCAGAGGAACTAGAGGACTGCTGAAAGGGAAGCACTACTATGAGGTGTCCTGTCATGACCAAGGGCTATGCAGAGTTGGGTGGTCTACCATGCAGGCTTCCTTAGACCTAGGTACTGACAAGTTTGGATTTGGCTTCGGTGGAACAGGAAAGA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000009628
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034555
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000010342
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037149
Gene Information
mouse ... TEX15(104271), Tex15(104271)
Gene Information
mouse ... TEX16(83556), Tex16(83556)
Gene Information
mouse ... TEX14(83560), Tex14(83560)
Gene Information
mouse ... DDX1(104721), Ddx1(104721)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_031374
NCBI accession no.
NM_031382
NCBI accession no.
NP_113563
NCBI accession no.
NM_134040
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU033161-50UG04061828282425
EMU033161-20UG04061828507948