Przejdź do
EMU032891
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc25a15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGTTGGATTGGATCAGCAGGCAAAACTGAGTGACCTTCAGAATGCAGCTGCTGGTTCCTTTGCCTCCGCCTTTGCCGCGCTGGTTCTCTGCCCCACGGAGCTTGTGAAATGCCGGCTGCAGACCATGTATGAAATGGAGACATCAGGAAAGATAGCGGCCAGTCAGAATACAGTTTGGTCAGTTGTGAAGGAGATCTTTAGGAAGGACGGCCCCTTGGGCTTCTACCATGGGCTCTCAAGCACTTTACTTCGAGAAGTACCAGGCTACTTCTTCTTCTTTGGTGGCTATGAACTGAGCAGGTCATTCTTCGCATCAGGGAGATCAAAAGACGAACTAGGTCCTGTGCCATTGATGCTGAGTGGTGGATTTGGTGGGATTTGCCTGTGGCTTGCTGTGTATCCGGTGGATTGTATCAAATCTAGAATTCAAGTTCTTTCTATGACTGGAAAGCAGACAGGACTCGTCAGGACCTTC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU029761EMU014861EMU033301
Gene Information
mouse ... SLC25A15(18408), Slc25a15(18408)
Gene Information
mouse ... SLC25A17(20524), Slc25a17(20524)
Gene Information
mouse ... SLC25A14(20523), Slc25a14(20523)
Gene Information
mouse ... SLC25A1(13358), Slc25a1(13358)
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGTTGGATTGGATCAGCAGGCAAAACTGAGTGACCTTCAGAATGCAGCTGCTGGTTCCTTTGCCTCCGCCTTTGCCGCGCTGGTTCTCTGCCCCACGGAGCTTGTGAAATGCCGGCTGCAGACCATGTATGAAATGGAGACATCAGGAAAGATAGCGGCCAGTCAGAATACAGTTTGGTCAGTTGTGAAGGAGATCTTTAGGAAGGACGGCCCCTTGGGCTTCTACCATGGGCTCTCAAGCACTTTACTTCGAGAAGTACCAGGCTACTTCTTCTTCTTTGGTGGCTATGAACTGAGCAGGTCATTCTTCGCATCAGGGAGATCAAAAGACGAACTAGGTCCTGTGCCATTGATGCTGAGTGGTGGATTTGGTGGGATTTGCCTGTGGCTTGCTGTGTATCCGGTGGATTGTATCAAATCTAGAATTCAAGTTCTTTCTATGACTGGAAAGCAGACAGGACTCGTCAGGACCTTC
esiRNA cDNA target sequence
TATCGATGCATTCCACCAGATTATTCGAGATGAAGGGATCTTGGCTCTGTGGAATGGCACCTTCCCCTCCTTGCTGTTGGTCTTCAACCCTGCCATCCAATTCATGTTCTATGAAGGCTTAAAACGGCAGCTTCTAAAGAAACGGATGAAGCTCTCTTCTCTGGATGTGTTCATCATTGGCGCAATAGCCAAAGCGATTGCCACCACAGTCACCTATCCCATGCAGACGGTACAGTCAATTCTGAGGTTTGGACGTCATAGACTGAACCCAGAAAACAGGACCCTGGGAAGTCTTCGGAATGTTCTCTCTCTTCTTCACCAGCGAGTCAAGCGCTTTGGAATAATGGGACTCTACAAAGGCCTGGAAGCTAAGCTGCTGCAGACAGTGCTCACAGCCGCCCTCATGTTCCTTGTGTACGAGAAACTGACAGCTGCTACCTTCACCGTAATGGGCTTGAAGAGCACAC
esiRNA cDNA target sequence
GAATTGCCCCTGCGTTACTAAGACAGGCATCATATGGCACCATCAAAATTGGTATTTATCAAAGCTTGAAGCGATTATTTGTAGAACGTTTGGAAGATGAGACTCTCCTAATTAACATGATCTGTGGGGTAGTGTCAGGAGTGATTTCCTCTACTATTGCCAATCCCACTGATGTTCTAAAGATTCGAATGCAGGCTCAAGGAAGTTTGTTCCAAGGGAGCATGATTGGCAGCTTCATTGACATATACCAGCAAGAAGGTACCAGGGGTCTGTGGAGGGGTGTGGTCCCAACTGCTCAGCGTGCTGCAATCGTTGTGGGAGTAGAGCTGCCCGTTTATGATATTACCAAGAAGCACCTGATAGTTTCAGGAATGCTGGGAGACACAATTTTAACACACTTTGTTTCCAGTTTCACCTGTGGTTTGGCT
esiRNA cDNA target sequence
CAAGCCATCCGATTCTTTGTCATGACCTCCCTACGCAACTGGTACCAAGGAGACAACCACAACAAACCTATGAACCCACTGATCACGGGGGTCTTTGGAGCTACTGCGGGTGCAGCCAGTGTCTTTGGAAACACACCTTTGGATGTGATCAAGACCAGGATGCAGGGCCTGGAGGCACACAAATACCGGAACACCCTGGACTGCGGCTTGAAGATCCTAAAGAATGAGGGGCCAAAGGCATTCTACAAGGGCACCGTTCCCCGGCTGGGCCGAGTCTGCCTGGATGTGGCCATCGTATTCATCATCTACGATGAAGTGGTGAAGCTGCTCAATAAAGTGTGGAAGACAGACTAACCCTGGAGGATGCAGTGGGGTATCCCAGCTCCTCCATTCCAGACCCCCCGCCACCTACTCTGATGATTCCAGTGCAGTAGTGCCAAAAGGCCCCTTCCTTTGTCCCTCAAGTTCTGTGGCCTGGT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031482
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022404
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031105
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003528
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_181325
NCBI accession no.
NM_011399
NCBI accession no.
NP_035528
NCBI accession no.
NM_153150
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)