Przejdź do
EMU030571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pid1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAGTGCAATGTGAGAGCAAGCTGGAGGCCAAGAAGCTGGCACACGCCATGATGGAGGCATTCAAGAAGACTTTCCACAGTATGAAGAGTGATGGGCGGATCCATAGGAGCAGCTCATCTGAAGAGGCTTCCCAGGAATTGGAATCTGATGATGGCTGAAGGAACTTAAGATGTTCCAGCGAAGGCAGCATTTGGGCAAGGAGTTTCAGAAGCTAGACATGTCTGCAATGATTCAAATTTGGTACGAAAGGACTGCCAACCTATTGGCTGATCATGCTTTTTAAATTCAGAAGAGTGATTCTAAATCTAAAGAATCATATCATTAATTATGTGACATTGAAACCTGCTGCTGCCGTGATCTTGAGGAGAGTACAGATGGGGAGGAAGGTTCCAGACTCTCCTCTCACTTTTTTTTTCCTCTCCTATTCCAACACTTCCTGCTGGGAGATCTCCACGCCTATTTTCACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU042611EMU006891EMU032581
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045658
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027695
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005397
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041064
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAGTGCAATGTGAGAGCAAGCTGGAGGCCAAGAAGCTGGCACACGCCATGATGGAGGCATTCAAGAAGACTTTCCACAGTATGAAGAGTGATGGGCGGATCCATAGGAGCAGCTCATCTGAAGAGGCTTCCCAGGAATTGGAATCTGATGATGGCTGAAGGAACTTAAGATGTTCCAGCGAAGGCAGCATTTGGGCAAGGAGTTTCAGAAGCTAGACATGTCTGCAATGATTCAAATTTGGTACGAAAGGACTGCCAACCTATTGGCTGATCATGCTTTTTAAATTCAGAAGAGTGATTCTAAATCTAAAGAATCATATCATTAATTATGTGACATTGAAACCTGCTGCTGCCGTGATCTTGAGGAGAGTACAGATGGGGAGGAAGGTTCCAGACTCTCCTCTCACTTTTTTTTTCCTCTCCTATTCCAACACTTCCTGCTGGGAGATCTCCACGCCTATTTTCACC
esiRNA cDNA target sequence
GCTCATCTACGTCCACAGCAAGTTGTTAATTGCTGACGACAACACAGTTATTATTGGTTCTGCCAACATCAATGACCGGAGCATGCTGGGGAAGCGAGACAGCGAAATGGCTGTCATAGTGCAGGACACAGAGACGGTCCCATCGGTGATGGATGGAAAGGAATATCAGGCTGGTCGCTTTGCCCGAGACCTTCGCCTGGAGTGCTTCAGACTTGTCCTGGGTTATCTTTCTGACCCAAGTGAGGACCTTCAGGATCCTGTGAGTGACAAATTCTTCAAGGAGATTTGGGTTTCAACAGCAGCTCGAAACGCTACCATATATGATAAGGTCTTCCGGTGCCTTCCCAATGATGAAGTACACAATTTAATCCAGCTGCGGGACTTTATAAACAAGCCCATATTAGCAAAAGAGGATCGCCTTCGCGCCGAGGAAGAACTGAGGAAGATCCGCGGGTTCTTGGTGCAGTTCCCTCTCTATTTCTTATCAGAAGAGAACCTGCTGCCTTCTGTTGGAACCAAAGAAGCCATTGTGCCTATGG
esiRNA cDNA target sequence
ATGGATACCTTCCACCCACACAAGCAGACCCGGCTATATGGCATCACCATCGCCCTGTCCCAGTGTCCCCAAGGCCACAATTACTGCTCAGTGAATAATGGTGGATGTACCCACCTCTGCTTGCCCACTCCAGGGAGCAGGACCTGCCGATGTCCTGACAACACCCTGGGAGTTGACTGCATTGAACGGAAATGATGTCAAGAATTCCTTGTTCCCTCTCCAAGTATTTCATAGTAACACTCTACTTGAAGTGACTTGATCCAGACTGAAAAGTGTCCTGCAGTGGAATGACCACCAGGCCCAGATCTAGCCTAGCCTGAGCTCTCACAACCTCTCCTTAACCTTCCCTAGAACAATTACCTTTAGCTCAGTAATGGGAAAATCTCTACCCTAACATGAGGGCAGGACACA
esiRNA cDNA target sequence
TCTTCGTGTGCTGGACTTTGACCCCACGGTGGTTCGATGTGACTCCCGAGTGCTGCATTTCTATGCCACCCTGCGGCAGGGCAGGGGCCTCAGTCTGGAGTCCCAAGACGATGAGGAGGCAAACTCAGATCTGGAGAACATGGACCCAAACCTCTGACCTCAGCTGAAAGAGAAGACAAACTTTTAGCTTTTTTTCCTGGGTCAAGGCCCTAGGAATTAACTGGGGAGAGGCCTGTGTTTCTTCCCTTATTCAGCCTCTGGTAGGGTTAAGGGACACAGTTTCCCATCTACTTAACTAGCATTGCCTCAGTTTCACCTATTTCCCCGGGGAAATGACTTCCAGGGTTCAAAGCTAGAAATGGTGATGGTTACCAGAGGACAAAGCTCTCTACCAAGGGTGGAACACACAGCCACAGAGTTCTTTGCAGGCTGGAGAGGCAGTGCGGGCAGGGGCTGCATTCAGCAGCAGCAGCAGTA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... PID1(98496), Pid1(98496)
Gene Information
mouse ... PLD1(18805), Pld1(18805)
Gene Information
mouse ... NID1(18073), Nid1(18073)
Gene Information
mouse ... PIF1(208084), Pif1(208084)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001003948
NCBI accession no.
NP_032901
NCBI accession no.
NM_010917
NCBI accession no.
NM_172453
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU030571-20UG04061828473892
EMU030571-50UG04061831369083