Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCATTTTGCGAAGATTTGTATCTTCCCTGAAGCGACAGACATCTTTCTTGCATCTTGCTCAGATTGCCAGACCAGCTCTCTTTGACCAGCATGTGGTGAATGCCATGGTATCTGATATTGAAAAGGTTGACTTAAATAGTATTGGGTCTCAGGCTCTTCTTACCATATCCAACAGCACAGACACGGAATCTGACATCTACAGTGAACATGACTCTATTACTGTGTTCCAAGAACTGAAAGATCTCCTTAAGAAGAATGCTACAGTGGAGGCATTTATTGAATGGTTGGACACTGTGGTAGAGCAGAGAGTTATTAAGATGAGCAAACAAAATGGAAGATCTCTGAAGAAGAGGGCTCAAGACTTTCTGCTCAAATGGAGCTTTTTTGGTGCCCGCGTGATGCATAATCTTACCTTGAACAACGCATCAAGTTTTGGCTCTTTCCATCTGATCCGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... RFX6(320995), Rfx6(320995)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence CCCATTTTGCGAAGATTTGTATCTTCCCTGAAGCGACAGACATCTTTCTTGCATCTTGCTCAGATTGCCAGACCAGCTCTCTTTGACCAGCATGTGGTGAATGCCATGGTATCTGATATTGAAAAGGTTGACTTAAATAGTATTGGGTCTCAGGCTCTTCTTACCATATCCAACAGCACAGACACGGAATCTGACATCTACAGTGAACATGACTCTATTACTGTGTTCCAAGAACTGAAAGATCTCCTTAAGAAGAATGCTACAGTGGAGGCATTTATTGAATGGTTGGACACTGTGGTAGAGCAGAGAGTTATTAAGATGAGCAAACAAAATGGAAGATCTCTGAAGAAGAGGGCTCAAGACTTTCTGCTCAAATGGAGCTTTTTTGGTGCCCGCGTGATGCATAATCTTACCTTGAACAACGCATCAAGTTTTGGCTCTTTCCATCTGATCCGA | esiRNA cDNA target sequence GCTGTGGAAGACCTTCTGGAGATACAACCTTAGCCAGCCCAGTGAGGCTCCACCACTGGCCGTGCATGACGAGGCCGAGAAGCGGCTGCCCAGGGCCAGTCTGGTGCTCCTCTCCAAGTTCCAGCCTGTGCTTCAGTGGACCAAGCACTGTGACAATGTGCTGTACCAGGGCCTGGTGGAGATCCTCATCCCTGATGTTCTGCGGCCCATCCCCAGTGCCTTGACCCAAGCAATCCGGAACTTTGCCAAGAGCCTGGAGAGCTGGCTCACCCATGCCATGGTGAACATCCCTGAGGAGATGCTGCGGGTGAAGGTGGCAGCAGCTGGCGCCTTCGCACAGACACTGCGGCGCTACACATCGCTCAACCACTTGGCGCAGGCGGCGCGGGCAGTGCTGCAGAACACTGCACAGATCAACCAGATGCTAAGCGACCTCAATCGGGTGGACTA | esiRNA cDNA target sequence TTTTAATGCTTTTCACCATGGTATCCTTTAGTATTCAGCTTCCCTCCTCAGTTTGCTGACTAACTCCTTTGCTTCTCTGAATGTAGTAATACAGTTCTATCATGGATCAAAACACCAAGCAGGAAAGAGATAACGTTAAAAGCCCAGCAAAAAAGCATTTCTTCACTTGAGGTCTGAAGCCTCAGATCTTTCTATCTCTGATAACACAAAGGGGATGATATTAGTACTTGAAGAGAGGAGCATTTTATTACATGCTTGACTTATTTATTGTGATGGACACAGTTGCAAAAGAAGCAAAGCACTCAGGATTTGTTTTAAAGTGTTTCTCTGTGGCTCCCATTTTGTTTTATGAATAGTATTTATGAATCTCATGTTAACACAAAACTAGTAGGCAGCTCCATTTAAGTGAGTTTCAAGGTAATTTTCAAAGAGATGTTAAAGTTAACCCTGAGTTTTAAAAGATTACATGAAAACATTCACTGTACTCTCCTGACTAGCCAAGCTTTTCTT | esiRNA cDNA target sequence AACTTGTGGCCAGAGGAATGTGTCTTTGAGAGACCCAATGTGCAGAAGTACTGCCTCATGAGTGTGCGGGATAGCTATACAGATTTTCACATTGACTTTGGTGGGACCTCAGTTTGGTACCATGTGCTTAAGGGTGAGAAGATCTTCTACCTGATCCGCCCAACAAATGCTAATCTGACTCTCTTTGAGTGCTGGAGTAGCTCCTCCAATCAGAACGAGATGTTCTTTGGTGACCAAGTGGAAAAGTGCTACAAGTGTTCTGTGAAGCAAGGACAAACACTGTTTATTCCTACAGGATGGATACATGCTGTGTTAACACCCGTGGACTGCTTAGCATTCGGAGGGAACTTCTTACACAGTCTTAACATTGAAATGCAACTCAAGGCTTATGAAATTGAGAAGAGGCTGAGCACAGCAGACCTTTTCAAGTTTCCCAACTTCGAGACCATCTGTTGGTATGTGGGAAAACATATTCTGGACATCTTTCGAGGCT |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... RFX6(320995), Rfx6(320995) | Gene Information mouse ... RFX1(19724), Rfx1(19724) | Gene Information mouse ... RFX7(319758), Rfx7(319758) | Gene Information mouse ... PHF8(320595), Phf8(320595) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EMU026191-50UG | 04061828268306 |
| EMU026191-20UG | 04061828493494 |