Przejdź do
EMU019161
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dtna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTGGAACGTCATTGAAGCATTGCGCGAAAACGCTTTGAATAACCTGGACCCAAACATAGAACTCAACGTGGCCCGCCTGGAGGCGGTGCTCTCCACTATTTTTTACCAGCTCAACAAGAGGATGCCAACCACTCACCAAATCCACGTGGAGCAGTCCATCAGTCTCCTGCTGAACTTCCTGCTCGCAGCCTTTGACCCGGAAGGCCATGGAAAAATCTCAGTATTTGCTGTCAAAATGGCTTTGGCTACATTGTGTGGAGGAAAGATCATGGACAAGTTAAGATATATTTTCTCAATGATCTCTGACTCCAGTGGAGTGATGGTATATGGAAGATATGACCAATTCCTTCGGGAAGTTCTCAAACTACCCACAGCAGTTTTTGAAGGTCCTTCATTTGGTTACACAGAACAGTCAGCCAGATCCTGTTTCTCCCAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU073601EMU150181EMU054951
esiRNA cDNA target sequence
TTTGGAACGTCATTGAAGCATTGCGCGAAAACGCTTTGAATAACCTGGACCCAAACATAGAACTCAACGTGGCCCGCCTGGAGGCGGTGCTCTCCACTATTTTTTACCAGCTCAACAAGAGGATGCCAACCACTCACCAAATCCACGTGGAGCAGTCCATCAGTCTCCTGCTGAACTTCCTGCTCGCAGCCTTTGACCCGGAAGGCCATGGAAAAATCTCAGTATTTGCTGTCAAAATGGCTTTGGCTACATTGTGTGGAGGAAAGATCATGGACAAGTTAAGATATATTTTCTCAATGATCTCTGACTCCAGTGGAGTGATGGTATATGGAAGATATGACCAATTCCTTCGGGAAGTTCTCAAACTACCCACAGCAGTTTTTGAAGGTCCTTCATTTGGTTACACAGAACAGTCAGCCAGATCCTGTTTCTCCCAA
esiRNA cDNA target sequence
TTGGTCAAAGCATCGAGTTGTTAGTTGTTTGGATTGGTCATCCCAGTATCCAGAATTACTTGTGGCTTCCTATAATAACAATGAAGAGGCTCCTCATGAGCCTGATGGTGTGGCCCTCGTGTGGAATATGAAGTACAAAAAAACTACCCCAGAGTATGTGTTCCACTGCCAGTCAGCTGTAATGTCTGCTACATTTGCAAAATTTCATCCGAATCTTGTTGTTGGAGGTACATATTCAGGCCAGATTGTGCTTTGGGATAACCGCAGCAATAAAAGAACTCCTGTCCAGAGAACGCCGCTGTCAGCTGCTGCACACACACACCCTGTCTACTGTGTAAATGTTGTTGGAACACAAAATGCTCACAATCTGATTAGCATCTCTACTGATGGAAAAATTTGTTCCTGGAGTTTGGACATGCTTTCCCATCCACAGGATA
esiRNA cDNA target sequence
ACCATGGCGGAGAAGAGGCAGCTCTTCATAGAAATGCGTGCTCAGAATTTTGATGTCATACGACTATCAACGTACAGAACAGCTTGCAAGTTACGATTTGTACAGAAGCGATGCAACCTTCATCTTGTTGATATCTGGAATATGATCGAAGCTTTCCGAGACAATGGCCTTAACACGCTGGACCACAGCACGGAGATCAGCGTGTCCCGCCTGGAGACCGTCATCTCGTCCATCTACTATCAGTTGAACAAGCGCCTTCCTTCTACTCACCAGATCAGCGTGGAGCAGTCCATCAGTCTCCTACTCAATTTCATGGTCGCCGCCTACGACAGTGAGGGCCGAGGCAAGTTGACCGTGTTTTCAGTTAAAGCTATGTTAGCAACCATGTGTGGTGGAAAAATGCTGGACAAATTGAGATACATTTTCTCCCAGATGTCAGATTCCAATGGCTTAATGATGTTTGGAAAGCTTGACCAGTTCCTGAAGGAAGCCCTGAAGCTCCCAACAGCTGT
esiRNA cDNA target sequence
GGCATCACAGCAGTTCTCAATGTCTCTGCCAGCTGCCCCAACCACTTTGAGGGTCTTTTCCATTACAAGAGCATTCCAGTAGAAGATAACCAGATGGTGGAGATAAGTGCCTGGTTCCAGGAGGCTATCAGCTTCATAGACTCGGTGAAGAATAGTGGGGGCCGGGTGCTGGTGCACTGCCAAGCTGGCATCTCTCGCTCAGCCACCATCTGCCTGGCATACCTGATTCAGAGCCACCGGGTACGGCTGGACGAGGCCTTTGACTTTGTTAAGCAACGTCGGGGAGTCATCTCCCCCAACTTCAGTTTCATGGGGCAGCTGCTACAGCTGGAGACCCAGGTGCTGTGTCACTGAGGCAAAGCCCAGCCTGGCCCCACCCACAGCTCTGGCTTTGACTGACTCCTGGGGGAAGCTGCTGTGGCCCAGCTCCTCCCTCCTCATCTTGCCGTCCCACTGGGGTGCTAGGAAATCCAGGATGACGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... DTNA(13527), Dtna(13527)
Gene Information
mouse ... DYNC1I2(13427), Dync1i2(13427)
Gene Information
mouse ... DTNB(13528), Dtnb(13528)
Gene Information
mouse ... DUSP2(13537), Dusp2(13537)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024302
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027012
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000071454
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027368
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU019161-20UG04061828503087
EMU019161-50UG04061828277827