Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCCACCAAACAAGCGTATGAAAGTAAAACATGATGATCACTATGAGTTAATAGTAGATGGAAGGGTCTATTATATTTGCATTGTATGCAAAAGGTCCTATGTCTGTCTGACAAGCTTGCGAAGACATTTTAACATTCATTCTTGGGAGAAGAAGTATCAGTGCCGTTACTGTGATAAAGTATTTCCTCTTGCAGAATACCGCACCAAGCATGAAATCCATCACACAGGGGAGCGAAGGTATCAGTGTTTAACGTGTGGCAAATCTTTCATCAACTATCAGTTTATGTCTTCACACATAAAGTCAGTTCATAGTCAAGATCCTTCTGGGGACTCAAAGCTTTATCGCTTACATCCATGCAAGTCTTTACAGATCAGACAGTATGCATACCTTTCTAATAAGTCAAGTGCTATGCCTGTCATGAAGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... ZBTB33(56805), Zbtb33(56805)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GAGCCACCAAACAAGCGTATGAAAGTAAAACATGATGATCACTATGAGTTAATAGTAGATGGAAGGGTCTATTATATTTGCATTGTATGCAAAAGGTCCTATGTCTGTCTGACAAGCTTGCGAAGACATTTTAACATTCATTCTTGGGAGAAGAAGTATCAGTGCCGTTACTGTGATAAAGTATTTCCTCTTGCAGAATACCGCACCAAGCATGAAATCCATCACACAGGGGAGCGAAGGTATCAGTGTTTAACGTGTGGCAAATCTTTCATCAACTATCAGTTTATGTCTTCACACATAAAGTCAGTTCATAGTCAAGATCCTTCTGGGGACTCAAAGCTTTATCGCTTACATCCATGCAAGTCTTTACAGATCAGACAGTATGCATACCTTTCTAATAAGTCAAGTGCTATGCCTGTCATGAAGG | esiRNA cDNA target sequence TCAGTTTGATGTGCCTGAGCACAGCAGCACGGTTCTGAGCCAACTAAATGAGCTCCGCCTGCAAGGGAAGCTATGTGACATCATCGTCCACATTCAGGGTCAGCCCTTCCGAGCCCACAAAGCCGTCCTCGCAGCCAGCTCCCCGTATTTCCGGGACCATTCAGCACTGAGCACTATGAGTGGCTTGTCGATCTCTGTGATTAAGAACCCCAGCGTGTTTGAGCAGTTGCTCTCCTTCTGTTACACTGGAAGGATGTCCTTGCAGCTGAAGGATGTTGTCAGTTTTCTGACCGCAGCCAGCTTTCTTCAGATGCAGTGTGTCATTGACAAGTGCACACAGATCCTAGAGAGCATCCACTCGAAGATCAGCGTGGGAGACGTTGACTCTGTTACCATTGGTGCTGAAGAGAATCCTGAGAGCCGAAATG | esiRNA cDNA target sequence CCCCCACAAGACTAGTCAGCCCATATGGCTCTGATAGGTTGGTACAGTTAGCGGCTAGACTCCGGCCAGCACTGTGTGATACCCTGATCACAGTAGGGGGCCTGGAGTTCCCGGCTCACAGCCTAGTGCTGGCAGGTGCAAGCCCAAGGCTTGGCTGCAGGGGCCGGTGGGCTCTGGTTGAAGACATAAGCCCTTCCACCTTTGCTCAGATTCTGACCTTTGTCTATGGAGAGAGTATAGAGCTACAGCCTGGGGAGCTGGGGGACCTTGAAGAGGCAGCCAAAGCCTTGGGGGTACAGGCCTTGGAAGAGGCCTGTCAGAGAGCTCAAAAGGGCAAGGATGAAGATGAGCTGGATCCAGGACTGAAGAGGCACCAGCAATCAGAAGACTTCATGAGGGGCTCTGAGAGAGGACTTGGGAGTCCTGGAGAGAAACAGAAGCCAGAGAAGGATTTTAGAAGTAATGGGAGAGAACAGGAGATGTCACACAAGCATAAAGCACCCGGAGAGAG | esiRNA cDNA target sequence CACCAGCAGTTTATCCAGCAGATGCTGCAGGCCCTTGCGGGGGTGAATCCTCAGCTGCAGAGTCCAGAAGTCAGATTTCAGCAACAACTGGAACAACTCAGTGCCATGGGATTCTTGAACCGTGAAGCAAACCTGCAAGCTCTGATAGCCACAGGGGGCGACATCAATGCAGCAATCGAAAGGTTGCTGGGCTCCCAGCCGTCATAGCAGCATCTCTCTATCCTGAGAAAATGTAATTTATTTTTGATAACGGCTCTTAAATCTTTAAAATAACATGCTTTATTTCATTGGGATTCTGTGCTGTTATAAAGGAAACCAATAGGAAGTATCTGGAGGCAGAGTGCAGTACGACGGGCGGGTTTCTGTGTCTTTTTGGAACAGTGGGAATCAATGTTTCTTCTGGTTAAGGCTGCTGC |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... ZBTB33(56805), Zbtb33(56805) | Gene Information mouse ... ZBTB34(241311), Zbtb34(241311) | Gene Information mouse ... ZBTB32(58206), Zbtb32(58206) | Gene Information mouse ... UBQLN1(56085), Ubqln1(56085) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?