Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTCCAGGTTGAAGTCCCAAAGTGTCAGTTTTACCTAAGATTGTTTCTCAACGACCCCCCCCTCCCCCCGCCGCCGCCGAAGGGTCCCTGATTTCCATGTATCAGGAAGGTGACTGCTTCTATCTATCCATGTATATGACATTATGTACATCAAGTACTGAATCTGATTTCTGTGCCAGCCATCTGACCTGATTCTTTGAGACCCATAAAGGTACTGGTTATAGGTAATAGTTGCATCCCGGGAG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... HELZ(78455), Helz(78455)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GTCCAGGTTGAAGTCCCAAAGTGTCAGTTTTACCTAAGATTGTTTCTCAACGACCCCCCCCTCCCCCCGCCGCCGCCGAAGGGTCCCTGATTTCCATGTATCAGGAAGGTGACTGCTTCTATCTATCCATGTATATGACATTATGTACATCAAGTACTGAATCTGATTTCTGTGCCAGCCATCTGACCTGATTCTTTGAGACCCATAAAGGTACTGGTTATAGGTAATAGTTGCATCCCGGGAG | esiRNA cDNA target sequence CATGGGCACTGGTTCTAGGTCAGATCAGTGACAAGTTCAAGGCTCTAGCACTTAGTCACTATTGAAACCACGGGTCAAATACAGTTCACAGGGAAGGAAGACTGTCTTCTGTTGGAGGAGGGAGACATGTCTACACTAGTGATCATACTAGTGAATGTTGTTCTAGATAGCAGACCCAGGGAGGGGATGCAGAGGACACAGGTCTGGAGAAATAGCTCAGCAGAAGAACCCTGACTACTCTTCCAGAGGCCCC | esiRNA cDNA target sequence CAACCTTGCAAGACATTGGACAGTGTTTTCTGAGAAGTACTCAATGAATATCTGAATTAGTAGATGTCTTAGTTAGGGTTCTATTGCTGTGAAGAGACACCATGACCAAGGCAACTCTTACAAAGGAAAACATTTAATTAGGGCTGGCTTACAGTTGCAGAGGCTTAGCTCATTTTTGTCATGGCAGGAAGCATGGCAGCATGCAGGCAGACATAGGGCTGGACAAGGAGCT | esiRNA cDNA target sequence GACCTGGTATTGCCATTGCTTTGGCGCTGGCTCTGACCAGGGTGTGACCCCTTAATCTTCTCTCTGAGCTGATTCTGCTGACCACATGGGGGTATTTGAACCTATGTGGATCCTGGCTTATAATGTGTAAGAGTATTTCTTTTGTATCCTTTGAATTACTGATACTTTCATGTTTTCCTTCTTAGGTCCAGGTGAGAAATCAGGGTTGAAAACTGCATG |
| Gene Information mouse ... HELZ(78455), Helz(78455) | Gene Information mouse ... 4833419E13Rik(74579) | Gene Information mouse ... 2610030P05Rik(69258) | Gene Information mouse ... AI450353(103729) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EMNC012781-20UG | 04061828819669 |
| EMNC012781-50UG | 04061828799169 |