Przejdź do
EMNC008341
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fbn2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGAAATGAAAGCCAGAGCAGCTCCTATGACAATATTTCACATCAGCAGATTCGCCAGGCAACAGGAGAGGAAACCACTGTAGCAAAATACCTTGACTGCTTGTGAGACCGTTAGCATTGCAGGCCAAACTGTACTGTATTTCTTCCTCGTAACCTCAAGGACCCACACGTGCCTCCCACAACACCTCATTCTTACCAGGGCGTGCTGTGCACTTGTGGTCCCCTAGGCAGCTGAAGAACCCGCCGTTCCTTTGAGCAGGAACACCTGGCGTTCTGTCGAGTTTGGTGCTG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU074461EMU192241EMU013961
esiRNA cDNA target sequence
AGGAAATGAAAGCCAGAGCAGCTCCTATGACAATATTTCACATCAGCAGATTCGCCAGGCAACAGGAGAGGAAACCACTGTAGCAAAATACCTTGACTGCTTGTGAGACCGTTAGCATTGCAGGCCAAACTGTACTGTATTTCTTCCTCGTAACCTCAAGGACCCACACGTGCCTCCCACAACACCTCATTCTTACCAGGGCGTGCTGTGCACTTGTGGTCCCCTAGGCAGCTGAAGAACCCGCCGTTCCTTTGAGCAGGAACACCTGGCGTTCTGTCGAGTTTGGTGCTG
esiRNA cDNA target sequence
CCCATCATCACGGGACTAACAATTCTCAACCAGACAATAGACATCTGTAAGCACCATGCCAATCTCTGTTTGAATGGACGGTGCATACCTACTGTTTCTAGCTACAGATGCAGGTGTAATATGGGCTACAAGCAGGATGCTAATGGAGATTGTATAGATGTTGATGAATGTACATCCAATCCCTGCAGTAATGGAGATTGTGTTAACACACCTGGATCCTATTACTGTAAATGTCACGCTGGATTCCAGAGGACTCCTACGAAACAAGCGTGCATCGATATCGATGAGTGCATCCAGAATGGAGTTCTGTGTAAGAATGGCCGATGTGTGAACTCTGATGGCAGTTTCCAGTGCATTTGTAATGCTGGCTTTGAATTAACCACAGACGGAAAAAACTGTGTTGACCATGATGAATGTACAACGACCAACATGTGCTTGA
esiRNA cDNA target sequence
CCCAACTCTCAGTTAGGAATGGGGTTTCCTAAAATAACCCTATTTTCACATGTGTACACACTATACAGAGAGCACATACACACACATGCATGGGATTGGGGTGGGGTGGGGGTGTCTGAAATCCACATCGGGCTCGACCGCAGGGACCAGGGACTCCAGTCACCAACTGTCACTTTCCACACAGTTACCCTAAGAATGCACGCATCTTGTTGACCCGGATTTTTCTTGTTTTCAACATCTTGTGCCCGGATATGAGATTATAGAGATCGAGGCATGTTATCAACTCCATCTTCTTTTCAAAATGGACCACGCCTCATGATAATGGACTCACTGCACTGCTTCGATACCTGAATAGGAAGACTTAAACACTGATTTAAATTCATAATTATTTAAATATATTATCTAGTTTAATTGAGGTCTTACTTTCAAAAAAAAATCCTCTTAACAGATCCATGAACTGGAGATTCCGTCCTACATCTTCAGGTGAGAAAAGAGGTATTCATTCGAGGGCC
esiRNA cDNA target sequence
GCTCTTGCTTTGTGGGCTACCAGCTGCAGTCGGATGGTGTCTCCTGCGAAGATATCAATGAATGCATCACAGGCAGCCATAACTGCCGGCTGGGAGAATCCTGCATCAATACAGTGGGCTCTTTCCGCTGCCAGCGGGACAGCAGCTGTGGGACTGGCTATGAGCTCACAGAGGATAATAACTGCAAAGATATTGACGAATGTGAGACTGGTATTCATAACTGCCCCCCCGATTTTATCTGTCAGAATACTCTGGGATCCTTCCGTTGCAGACCGAAGCTGCAGTGCAAGAGCGGCTTCATACAGGATGCTCTAGGCAACTGCATTGATATCAATGAGTGTTTAAGTATCAGTGCTCCATGCCCTGTGGGGCAGACATGCATCAATACAGAGGGCTCCTACACATGCCAGAAGAATGTGCCCAACT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... FBN2(14119), Fbn2(14119)
Gene Information
mouse ... FBN2(14119), Fbn2(14119)
Gene Information
mouse ... FBN1(14118)
Gene Information
mouse ... FBLN1(14114), Fbln1(14114)
NCBI accession no.
NM_010181.2
NCBI accession no.
NM_010181
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_010180
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMNC008341-50UG04061828797103
EMNC008341-20UG04061828817627