Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Suitable for use with large and small mineralized (undecalcified) bone sections. Yields clear, hard blocks for cutting sections. Not water-soluble.
Other Notes
Osteo-Bed Bone Embedding Solvent (O8639) is available to remove plastic from sections.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
- Osteo-Bed Bone Embedding Resin A (O8514) 900 mL
- Osteo-Bed Bone Embedding Catalyst (O8764) 2 x 12
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
50.0 °F
flash_point_c
10 °C
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EM0200-1KT | 04061833609439 |