Przejdź do
EHU223871
MISSION® esiRNA
targeting human UBA52
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAAACATGCAGATCTTTGTGAAGACCCTCACTGGCAAAACCATCACCCTTGAGGTCGAGCCCAGTGACACCATTGAGAATGTCAAAGCCAAAATTCAAGACAAGGAGGGTATCCCACCTGACCAGCAGCGTCTGATATTTGCCGGCAAACAGCTGGAGGATGGCCGCACTCTCTCAGACTACAACATCCAGAAAGAGTCCACCCTGCACCTGGTGTTGCGCCTGCGAGGTGGCATTATTGAGCCTTCTCTCCGCCAGCTTGCCCAGAAATACAACTGCGACAAGATGATCTGCCGCAAGTGCTATGCTCGCCTTCACCCTCGTGCTGTCAACTGCCGCAAGAAGAAGTGTGGTCACACCAACAACCTGCGTCCCAAGAAGAAGGTCAAATAAGGTGGTTCTTTCCTTGAAGGGCAGCCTCCTGCCCAGGCCCCGTGGCCCTGGAGCCTCAATAAAGTGTCCCTTTCATTGACTGGAGCAGCAATTGGTGTCCTCATGGCTGATCTGTCCAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UBA52(7311)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU105861EHU134271EHU052051
esiRNA cDNA target sequence
CAAACATGCAGATCTTTGTGAAGACCCTCACTGGCAAAACCATCACCCTTGAGGTCGAGCCCAGTGACACCATTGAGAATGTCAAAGCCAAAATTCAAGACAAGGAGGGTATCCCACCTGACCAGCAGCGTCTGATATTTGCCGGCAAACAGCTGGAGGATGGCCGCACTCTCTCAGACTACAACATCCAGAAAGAGTCCACCCTGCACCTGGTGTTGCGCCTGCGAGGTGGCATTATTGAGCCTTCTCTCCGCCAGCTTGCCCAGAAATACAACTGCGACAAGATGATCTGCCGCAAGTGCTATGCTCGCCTTCACCCTCGTGCTGTCAACTGCCGCAAGAAGAAGTGTGGTCACACCAACAACCTGCGTCCCAAGAAGAAGGTCAAATAAGGTGGTTCTTTCCTTGAAGGGCAGCCTCCTGCCCAGGCCCCGTGGCCCTGGAGCCTCAATAAAGTGTCCCTTTCATTGACTGGAGCAGCAATTGGTGTCCTCATGGCTGATCTGTCCAG
esiRNA cDNA target sequence
AGACCATCACCCTGGAAGTGGAGCCCAGTGACACCATCGAAAATGTGAAGGCCAAGATCCAGGATAAAGAAGGCATCCCTCCCGACCAGCAGAGGCTCATCTTTGCAGGCAAGCAGCTGGAAGATGGCCGCACTCTTTCTGACTACAACATCCAGAAGGAGTCGACCCTGCACCTGGTCCTGCGTCTGAGAGGTGGTATGCAGATCTTCGTGAAGACCCTGACCGGCAAGACCATCACTCTGGAGGTGGAGCCCAGTGACACCATCGAAAATGTGAAGGCCAAGATCCAAGATAAAGAAGGCATCCCCCCCGACCAGCAGAGGCTCATCTTTGCAGGCAAGCAGCTGGAAGATGGCCGCACTCTTTCTGACTACAACATCCAGAAAGAGTCGACCCTGCACCTGGTCCTGCGCCTGAGGGGTGGCTGTTAATTC
esiRNA cDNA target sequence
TCTTGGCCACTGGAAACTCTGCTTTCATTATGGCATCAAACAGCTGCTGAGGCACTTCCCACCTAATAAAGTGCTTGAGGATGGAACTCCCTTCTGGTCAGGTCCCAAACAGTGTCCCCAGCCCTTGGAGTTTGACACCAACCAAGACACACACCTCCTCTACGTACTGGCAGCTGCCAACCTGTATGCCCAGATGCATGGGCTGCCTGGCTCACAGGACTGGACTGCACTCAGGGAGCTGCTGAAGCTGCTGCCACAGCCTGACCCCCAACAGATGGCCCCCATCTTTGCTAGTAATCTAGAGCTGGCTTCGGCTTCTGCTGAGTTTGGCCCTGAGCAGCAGAAGGAACTGAACAAAGCCCTGGAAGTCTGGAGTGTGGGCCCTCCCCTGAAGCCTCTGATGTTTGAGAAGGATGATGACAGCAACTTCCATGTGGA
esiRNA cDNA target sequence
AGTGATCTACAGCGCGATCCACCTGCTCACTGTTCAGCTGGACCTGTGGGAGATGACTTGTTCCACTGGCAAGCCACTATTATGGGGCCTCCTGATAGCGCATATCAAGGTGGAGTCTTCTTTCTCACTGTACATTTTCCGACAGATTATCCTTTTAAACCACCAAAGATTGCTTTCACAACAAAAATTTACCATCCAAACATAAACAGTAATGGAAGTATTTGTCTCGATATTCTGAGGTCACAATGGTCACCAGCTCTGACTGTATCAAAAGTTTTATTGTCCATATGTTCTCTACTTTGTGATCCTAATCCAGATGACCCCTTAGTACCAGATATTGCACAAATCTATAAATCAGACAAAGAAAAATACAACAGACATGCAAGAGAATGGACTCAGAA
Gene Information
human ... UBA52(7311)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBA7(7318)
Gene Information
human ... UBE2D1(7321)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000221983
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170315
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182179
Ensembl | human accession no.
ENSG00000072401
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)